Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis finibus tincidunt. Quisque sollicitudin pretium ligula, cursus consequat est tempor a.
Vivamus vitae diam malesuada, iaculis ligula vitae, vulputate tortor. c cursus interdum. Suspendisse interdum ornare
default_alt_text
Zöliakie oder RDS: Ist die Unterscheidung klinisch wirklich so schwierig?
Donec posuere tincidunt dolor, at placerat quam congue eu. Maecenas vel velit vel erat accumsan semper. 
  • Maecenas
  • Donec posuere
  • Vel velit
Juli 2018
Janina, 30 Jahre und wohnhaft in Berlin, war schon seit über zehn Jahren gesundheitlich angeschlagen, als sie im Juli 2018 bei ihrem Hausarzt vorstellig wurde.
yellow icon
2002-2005
Zwischen 14 und 17 war Janina häufig wegen Problemen wie ernährungsbedingten Bauchkrämpfen oder Magenverstimmungen beim Hausarzt gewesen. Der Arzt riet ihr damals zu einer gesunden, abwechslungsreichen und insbesondere ballaststoffreichen Ernährung.
yellow icon
2007
Mit 19 suchte Janina wieder den Hausarzt auf, dieses Mal aufgrund von Essproblemen, Bauchschmerzen, leichtem Durchfall und allgemeinem Unwohlsein und Erschöpfung. Ihr großes Blutbild und die Blutbildung waren normal, und die vom Arzt angeordnete Darmspiegelung ergab keine Auffälligkeiten. Nach Auskunft des Hausarztes waren Janinas Symptome höchstwahrscheinlich auf ein Reizdarmsyndrom (RDS) zurückzuführen. Weitere Untersuchungen wurden nicht angestellt.
blue-note-icon
Gastrointestinale Symptome allein ermöglichen keine genaue Unterscheidung zwischen Zöliakie und RDS.1 Vor einer RDS-Diagnose sollten organische Erkrankungen wie Zöliakie ausgeschlossen werden.2
Ein Prozent der Allgemeinbevölkerung leidet an Zöliakie3 – bei Patienten, bei denen anhand der Symptome ein RDS diagnostiziert wurde, sind es bis zu 4,7 Prozent.4
yellow icon
2011-2017
Im Alter zwischen 23 und 29 machte Janina drei schwierige Schwangerschaften durch. In allen drei Fällen litt sie in den letzten beiden Schwangerschaftstrimestern an schwerem Juckreiz, bei stark erhöhten Serumbilirubin- und Alanin-Aminotransferase-Werten. Als Ursache wurde eine intrahepatische Schwangerschaftscholestase diagnostiziert, und der Juckreiz legte sich spontan nach der Geburt. Alle drei Kinder kamen verfrüht zur Welt.
blue-note-icon
Zöliakie wird mit einem hohen Prozentsatz von Fehlgeburten, intrauteriner Wachstumsverzögerung, niedrigem Geburtsgewicht und Frühgeburten in Verbindung gebracht.5
yellow icon
Juli 2018
Als sie im Juli 2018 ihren Hausarzt aufsuchte, hatte Janina bereits 11 Jahre lang unter Darmsymptomen gelitten.
Janina, 30 Jahre: „Die Schmerzen und die Krankheit beschäftigen mich jeden Tag meines Lebens.“
Im Laufe der Jahre hatten sich Janinas Symptome verändert. Sie hatte sehr wenig Appetit, hatte abgenommen und litt an Ausschlag und blasenartigen Läsionen an den Ellbogen.
Janinas Hausarzt kontrollierte ihre Schilddrüsenfunktion und Vitamin-D-Werte.
Prüfen Janinas Ergebnisse
Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) hoch (5,2 mU/l)
Freies Thyroxin (fT4) im unteren Normbereich (12 pmol/l)
Vitamin D niedrig (18 nmol/l)
Prüfen Janinas Ergebnisse
Der Hausarzt nahm an, dass Janinas Vitamin-D-Mangel die Ursache für viele ihrer Symptome sei, und verschrieb ihr Colecalciferol-Kapseln (1.400 IE) zur einmal täglichen Einnahme.
yellow icon
Januar 2019: Termin zur Nachkontrolle nach 6 Monaten
6 Monate später war Janinas TSH-Wert immer noch leicht erhöht, der fT4-Wert bewegte sich weiterhin im unteren Normbereich, und ihr Vitamin-D-Spiegel hatte sich normalisiert. Da kein Vitamin-D-Mangel mehr vorlag, nahm man an, die Krankheitsursache gefunden zu haben. Janina fühlte sich unter Druck, sich „besser zu fühlen“. Ihr Symptome hatten sich jedoch nicht gebessert. 
Janina:
  • Schlief täglich 9 bis 10 Stunden
  • Hatte trockene Haut und , Blasenbildungen an den Ellbogen
  • Litt unter Depression und Stress
Trotzdem hatte sie sich mittlerweile so an ihre schlechten Stuhlgewohnheiten gewöhnt, dass sie sie nicht mehr wahrnahm; sie waren Teil ihres Alltags geworden.
Etwa zu jener Zeit begann Janina Tagebuch zu führen und stellte fest, dass ihre Symptome ernährungsbedingt zu sein schienen – auch wenn kein klares Muster erkennbar war, welche Nahrungsmittel die Probleme auslösten.
yellow icon
Juli 2019: 6 Monate später ging Janina erneut zum Hausarzt
Mit mittlerweile 31 Jahren hatten sich Janinas Stuhlgewohnheiten deutlich verschlechtert; sie wandte sich deshalb erneut an ihren Hausarzt. Sie zeigte ihm ihr Tagebuch, woraufhin der Hausarzt beschloss, sie auf Zöliakie und Lebensmittelallergien zu untersuchen. Aufgrund des früher leicht erhöhten TSH-Werts ordnete der Hausarzt auch einen Test auf Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse an. 
Janinas Blutuntersuchungen ergaben Folgendes:
Test Janinas Ergebnisse
Gewebstransglutaminase (tTG)-IgA positiv (118 U/ml, 12 x ULN)
Gesamt-IgA normal (2,1 g/l)
Spezifisches IgE gegen eine Auswahl von Lebensmittelallergenen einschließlich Weizen negativ (<0,1 kAU/l)
Thyreoid-Peroxidase-Antikörper (Anti-TPO) positiv (2.400 IU/ml)
Test Janinas Ergebnisse
blue-note-icon
Bei Verdacht auf Zöliakie wird als erste Untersuchung ein tTG-IgA-Test empfohlen sowie eine Bestimmung des Gesamt-IgA-Werts zur Feststellung eines möglichen IgA-Mangels.6
Neue Diagnose
Aufgrund der aktuellen Blutuntersuchungsergebnisse wurde Janina an einen Gastroenterologen überwiesen, der eine Dünndarmbiopsie vornahm. Die anschließende histologische Untersuchung bestätigte eine starke Zottenatrophie (Marsh 3). Daraufhin wurde Janinas Primärdiagnose von RDS zu Zöliakie geändert. Der Hausarzt riet Janina zu einer streng glutenfreien Ernährung und zur Weiterführung ihres Tagebuchs, in dem sie insbesondere ihre Ernährungsgewohnheiten und Symptome aufzeichnen sollte.
Janina, 31 Jahre: „Endlich gibt es eine Blutuntersuchung, die einige der vielen Symptome erklärt, an denen ich jahrelang gelitten habe.“
Aufgrund der stark erhöhten Anti-TPO-Werte überwies der Hausarzt Janina zu einem Endokrinologen.
blue-note-icon
Durchschnittlich dauert es 10-13 Jahre, bis eine Zöliakie korrekt diagnostiziert wird.7,8
yellow icon
September 2019
 Zwei Monate später stellte sich heraus, dass sie an subklinischer Hashimoto-Thyreoiditis litt. Diese war nicht behandlungsbedürftig, sollte künftig aber alle drei Monate kontrolliert werden.
blue-note-icon
2 bis 5 Prozent aller Patienten mit Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse leiden an Zöliakie.9
yellow icon
Juli 2020
Mitte 2020 hatte sich Janina ein Jahr lang streng glutenfrei ernährt. Ihre Darmfunktion hatte sich stark gebessert, sie litt aber immer noch unter Muskelschmerzen, trockener Haut, Unwohlsein/Erschöpfung und Depression.
Ihre tTG-IgA-Werte gingen zurück (43 U/mL, 4 x ULN), der TSH-Wert war jedoch weiterhin erhöht und der fT4-Spiegel war unter den unteren Normwert gefallen. In der Folge wurde bei Janina eine sekundäre Schilddrüsenunterfunktion aufgrund der Hashimoto-Thyreoiditis diagnostiziert, und sie begann eine Behandlung mit Levothyroxin.
blue-note-icon
Der tTG-IgA-Wert wird bis zur Normalisierung gewöhnlich alle 3 Monate bestimmt, danach einmal jährlich als Indikator für die Ernährungscompliance.6
yellow icon
September 2020: Nach zweimonatiger Behandlung
Nach zweimonatiger Behandlung mit Levothyroxin hatte sich für Janina Folgendes verändert:
  • Ihr TSH-Wert hatte sich gebessert und der fT4-Wert normalisiert..
  • Die Muskelschmerzen waren fast verschwunden.
  • Erschöpfung und Depression waren abgeklungen.
Janina, 32 Jahre: „Ich bin erleichtert, dass ich endlich die Gründe für meine Probleme und mein Unwohlsein kenne. Gleichzeitig spüre ich aber auch eine gewisse Verzweiflung und Frustration. Viele Fragen sind noch immer offen. Hatte ich die Krankheit schon lange? Ich war also TATSÄCHLICH krank – die Symptome waren nicht, wie ich früher angenommen hatte, rein psychisch, sondern wirklich körperlich.“
<Name> ImmunoCAP™ Test Results
These results together with this patient's case history and symptoms, help confirm the diagnosis.
ImmunoCAP™ Test Results (kUA/I)
Test Type <Patients Name> Results
Test Name Whole or Component ##
Test Type <Patients Name> Results
Quellenangaben
  1. Rubio-Tapia A, Hill I D et al. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol 2013;108(5):656-676;quiz 677
  2. Moayyedi P, Mearin F et al. Irritable bowel syndrome diagnosis and management: a simplified algorithm for clinical practice. United European Gastroenterol J 2017;5(6):773-788
  3. Gujral N, Freeman H J, Thomson A B. Celiac disease: prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol 2012;18(42):6036-6059
  4. El-Salhy M, Hatlebakk J G et al. The relation between celiac disease, nonceliac gluten sensitivity and irritable bowel syndrome. Nutr J 2015;14:92
  5. Shah S, Leffler D. Celiac disease: an underappreciated issue in women's health. Womens Health (Lond) 2010;6(5):753-766
  6. Al-Toma A, Volta U et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J 2019;7(5):583-613
  7. Gray A M, Papanicolas I N. Impact of symptoms on quality of life before and after diagnosis of coeliac disease: results from a UK population survey. BMC Health Serv Res 2010;10:105
  8. Norström F, Lindholm L et al. Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life. BMC Gastroenterology 2011;11(1):118
  9. Ch'ng C L, Jones M K, Kingham J G. Celiac disease and autoimmune thyroid disease. Clin Med Res 2007;5(3):184-192
Differential Diagnosis
IgA: Immunglobulin A; IgE: Immunglobulin E; ULN: Upper Limit of Normal (oberer Normwert)
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse stellen weder tatsächliche Patienten dar, noch stehen sie in irgendeiner Weise mit Thermo Fisher Scientific in Verbindung.