Phadia™ instruments are powered by Phadia™ Prime software. Phadia Prime makes it easy to manage assay runs, test requests, results, and management of large databases. It also provides automated, real-time management of reagent inventory. Phadia Prime provides connectivity to Laboratory Information System (LIS), Laboratory Automation System (LAS), and Phadia™ LabCommunity that allows you to optimize laboratory and information workflows.
Antes de continuar...
Percebemos que você pode estar acessando uma versão do nosso site que não corresponde à sua localização atual. Deseja visualizar o conteúdo com base na sua região?
Fale conosco
Interessado em utilizar nossas soluções em seu laboratório ou clínica de saúde?
Não é um profissional de laboratório ou profissional de saúde mas gostaria de saber mais sobre testes de alergia?
Visite o Allergy InsiderEscolha o idioma de sua preferência