Recent searches Clear History
Fale conosco
Botão Oculto para comparação de instrumentos
Instrumento Phadia 1000
Comparar instrumentos
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
O instrumento Phadia™ 1000 é dedicado ao auxílio do diagnóstico de doenças alérgicas.
Ele fornece resultados de testes consistentes e reproduzíveis com relevância clínica, ideal para laboratórios de alto processamento, oferecendo de 2.000 a 10.000 resultados de testes por semana.
Botão oculto para vídeo modal
Vista esquerda do instrumento Phadia 1000
Vista direita do instrumento Phadia 1000
Flexibilidade
  • Menu de teste de alérgenos que abrange mais de 550 alérgenos completos e misturas e 100 componentes de alérgenos.
  • Funcionalidade de inicialização e encerramento automáticos.
  • Funcionalidade de teste de reflexo configurável pelo usuário.
  • Conectividade LIS via software Phadia™ Prime.
Capacidade
  • Produtividade de até 240 resultados/hora.
  • Acesso randômico contínuo.
  • Armazenamento de reagentes refrigerado e integrado.
  • Curva de calibração após 28 dias de armazenamento.
  • Conectável a sistemas de automação laboratorial (LAS)
  • Coloque vários instrumentos Phadia™ em rede em uma configuração de cluster** para manuseio eficiente.
Confiabilidade
  • Excelente consistência ao longo do tempo e entre países, sistemas, laboratórios e usuários.
  • Suporte e solução de problemas aprimorados pela conectividade segura do Phadia LabCommunity.
  • Quality Club: Um dos maiores programas globais de avaliação da qualidade.
*Entre em contato com seu representante local da Thermo Fisher Scientific para obter informações sobre a conectividade com LAS disponível.
**A configuração de cluster permite que vários instrumentos Phadia conectados em rede sejam operados com um computador Phadia Prime.
Capacidade do instrumento Phadia 1000
Diagrama de tempo sem necessidade de monitoramento do Phadia 1000
Explore a linha completa dos Phadia Laboratory Systems.
Exibir todos os sistemas
Exibir todos os testes que podem ser realizados no Phadia 1000.
Exibir testes
Exibir todos os testes e instrumentos disponíveis.
Exibir catálogo