Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoimunidade |
Autoimunidade | N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
Descrição do sistema | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
Processando | Lote | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
Rendimento máximo | Até 96 resultados de teste por lote | Até 60 resultados/hora | Até 240 resultados/hora | Até 480 resultados/hora | Até 960 resultados/hora |
Tipos de amostra | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma |
Tubos de amostra para Rack de amostras com 10 posições |
Altura 42 a 100mm Diâm. 10 a 16mm |
Altura 50 a 110mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 50 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
N/A | N/A |
Tubos de amostra para Rack de amostras com 5 posições |
N/A | N/A | N/A | Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Tipos de código de barras da amostra | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Diluição da amostra | Alergia Autoimunidade |
Alergia Autoimunidade |
N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
Detecção de nível e coágulo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Testes de reflexo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Amostras STAT | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Reagentes | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. Carregado em lote com reagentes ImmunoCAP ou EliA | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
Tipo de calibração | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Estabilidade da calibração | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias |
Requisitos de água para a solução de enxágue | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
Solução de problemas e suporte remotos | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura operacional ambiente | 18 a 32 °C |
18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C |
Requisitos elétricos | 110 a 240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensões (AxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pol) | 186x127x75 cm com mesa 73x50x30 pol |
215x183x105 cm 85x72x42 pol |
195x411x135 cm 77x162x53 pol |
195x619x135 cm 77x244x53 pol |
Peso (vazio) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)*
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoimunidade |
Autoimunidade | N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
Descrição do sistema | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
Processando | Lote | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
Rendimento máximo | Até 96 resultados de teste por lote | Até 60 resultados/hora | Até 240 resultados/hora | Até 480 resultados/hora | Até 960 resultados/hora |
Tipos de amostra | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma |
Tubos de amostra para Rack de amostras com 10 posições |
Altura 42 a 100mm Diâm. 10 a 16mm |
Altura 50 a 110mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 50 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
N/A | N/A |
Tubos de amostra para Rack de amostras com 5 posições |
N/A | N/A | N/A | Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Tipos de código de barras da amostra | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Diluição da amostra | Alergia Autoimunidade |
Alergia Autoimunidade |
N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
Detecção de nível e coágulo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Testes de reflexo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Amostras STAT | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Reagentes | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. Carregado em lote com reagentes ImmunoCAP ou EliA | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
Tipo de calibração | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Estabilidade da calibração | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias |
Requisitos de água para a solução de enxágue | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
Solução de problemas e suporte remotos | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura operacional ambiente | 18 a 32 °C |
18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C |
Requisitos elétricos | 110 a 240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensões (AxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pol) | 186x127x75 cm com mesa 73x50x30 pol |
215x183x105 cm 85x72x42 pol |
195x411x135 cm 77x162x53 pol |
195x619x135 cm 77x244x53 pol |
Peso (vazio) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)*
Com quatro linhas de processamento paralelas, ele dobra a capacidade da série de instrumentos** Phadia 2500+ e oferece ainda mais flexibilidade. Nossa solução principal é para laboratórios de rendimento extremamente alto que entregam de 25.000 a 45.000 resultados por semana.
As três opções de configuração fornecem flexibilidade para adquirir o instrumento mais adequado para atender às suas necessidades de laboratório, seja apenas para ImmunoCAP™ (Phadia 5000), ou para ImmunoCAP e EliA (Phadia 5000E e Phadia 5000E+E). Isso oferece ao seu laboratório a capacidade de personalizar uma solução automatizada de alto rendimento que se alinha às suas necessidades e cronogramas de teste.
*A série Phadia 5000+ inclui os instrumentos Phadia 5000, Phadia 5000E e Phadia 5000E+E.
** A série Phadia 2500+ inclui os instrumentos Phadia 2500, Phadia 2500E e Phadia 2500EE.
*** A configuração de cluster permite que vários instrumentos Phadia conectados em rede sejam operados com um computador Phadia Prime.
Antes de continuar...
Percebemos que você pode estar acessando uma versão do nosso site que não corresponde à sua localização atual. Deseja visualizar o conteúdo com base na sua região?
Fale conosco
Interessado em utilizar nossas soluções em seu laboratório ou clínica de saúde?
Não é um profissional de laboratório ou profissional de saúde mas gostaria de saber mais sobre testes de alergia?
Visite o Allergy InsiderEscolha o idioma de sua preferência