Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
ImmunoCAP ISAC Test
Gibt klare Antworten bei rätselhaften Allergien
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Die Bestimmung der tatsächlichen Ursachen einer allergischen Reaktion kann verschiedene Informationen erfordern. Dies gilt insbesondere, wenn die Symptome und die Krankengeschichte widersprüchlich sind, der Patient multisensibilisiert ist oder eine unbefriedigende Reaktion auf die Behandlung zeigt. In diesen Fällen kann es zeitaufwendig und schwierig sein, die richtige Diagnose zu stellen.
Der ImmunoCAP™ ISAC Assay ist ein Multiplextest für spezifisches IgE gegen Allergenkomponenten, der Ärzten bei der Lösung von unerklärlichen Allergien hilft.1, 2
Ein Test, dem Sie vertrauen können und der unübertroffene Ergebnisse liefert
Der ImmunoCAP ISAC ist ein Multiplex-Test für spezifisches IgE, der ein klinisch relevantes Allergen-Testprofil, Interpretationshilfen, umfangreiche Dokumentation und jahrelange Erfahrung vereint – mit nur einem Tropfen Blut.*
Ausgeblendete Schaltfläche für modales Video
Klinisch relevante Auswahl von Allergenkomponenten
112 Allergenkomponenten aus 48 verschiedenen Allergenquellen wurden basierend auf klinischer Literatur hinsichtlich ihres Potenzials zur Verbesserung der Allergiediagnose, zur Beurteilung des Risikos systemischer Reaktionen und zur Identifizierung von Allergenen für eine erfolgreiche spezifische Immuntherapie ausgewählt.1, 2
Interpretierte Ergebnisse liefern das gesamte Bild auf einen Blick
Die Ergebnisse werden in einem strukturierten Bericht zusammengefasst, der einen umfassenden Überblick über die primären und kreuzreaktiven Sensibilisierungen des Patienten sowie deren klinische Auswirkungen bietet. Dieser Bericht vereinfacht die Allergiediagnose und unterstützt die klinische Entscheidungsfindung.
Klinisch validiert und klinisch bewährt
Der ImmunoCAP ISAC Test zeigte in einer globalen Validierungsstudie eine robuste Performance, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und eine geringe Variation.3 Mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Forschung und klinischen Praxis haben zu mehr als 260 Fachpublikationen geführt.4
*30 µl Serum oder Plasma
Entdecken Sie das vollständige ImmunoCAP Portfolio.
Portfolio anzeigen
Finden Sie ein Laborsystem zur Durchführung von ImmunoCAP Tests.
Phadia Laborsysteme anzeigen
Hier finden Sie wissenschaftliche Informationen zu Allergengesamtextrakten, Allergenmischungen und Allergenkomponenten.
Besuchen Sie das Allergenlexikon
Literatur
1.       Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: S. 1-250.
2.       Gebrauchsinformation ImmunoCAP ISAC E112i.
3.       van Hage, M., et al., Performance evaluation of ImmunoCAP(R) ISAC 112: a multi-site study. Clin Chem Lab Med, 2017. 55(4): S. 571-577.
4.       Thermo Fisher Scientific compiled list of publications. 20190520.