Recent searches Clear History
聯絡我們
ImmunoCAP ISAC 檢測
令人困惑的過敏之無與倫比的解答
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
判斷過敏反應的真實成因,可能需要數種資訊。特別是在症狀與個案病史不一致,或是病患有多重致敏反應或對治療出現未盡滿意之反應的時候。在這些謎樣般個案中,做出正確診斷可能需要許多時間且充滿困難。
ImmunoCAP™ ISAC 分析法為一種含過敏原成分的多重特異性 IgE 檢測,可協助醫療照護者解開謎樣般過敏。1,2
是您可信賴的檢測以提供無與倫比的結果
ImmunoCAP ISAC 為一種多重特異性 IgE 檢測,結合臨床上相關之過敏原成分、判讀輔助、廣泛文獻紀錄與多年之經驗—僅需一滴血液。*
臨床上相關過敏原成分選擇
來自 48 種不同過敏原來源的 112 種過敏原成分,是根據臨床文獻實證全面仔細選出,其具備潛力改善過敏診斷、評估全身性反應之風險和判斷過敏原以進行成功的免疫治療。1,2
經解讀之結果,提供一目了然之全觀
結果以結構式報告呈現,能為病患的原發及交叉致敏反應,還有臨床上的意涵,提供全面概觀。此報告能幫助簡化過敏之診斷,並支持臨床決策。
經臨床驗證與實證
ImmunoCAP ISAC 分析法已在一項全球驗證研究中證實,能提供穩健性能、良好再現性和低變異性。3 超過 12 年的研究和臨床執業經驗,產出超過 260 筆同儕審閱發表文獻。4
*30 µl 血清或血漿
探索完整的 ImmunoCAP 產品套組。
檢視產品套組
查看可執行 ImmunoCAP 檢測的儀器。
檢視 Phadia 實驗室系統
取得有關過敏原、過敏原混合物及過敏原成分的科學資訊。
造訪過敏原百科全書
參考資料
1.      Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide.Pediatr Allergy Immunol, 2016.27 Suppl 23: p. 1-250.
2.      Directions for use.ImmunoCAP ISAC E112i.
3.       van Hage, M., et al., Performance evaluation of ImmunoCAP(R) ISAC 112: a multi-site study.Clin Chem Lab Med, 2017.55(4): p. 571-577.
4.      Thermo Fisher Scientific compiled list of publications.20190520.