Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Ausgeblendete Schaltfläche zum Vergleichen von Geräten
Phadia 2500 Gerät
Laborgeräte vergleichen
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Wenn Ihr Labor eine wachsende Nachfrage nach 10.000 oder mehr Testergebnissen pro Woche hat, ist die Phadia™ 2500+ Serie* genau die Richtige für Sie.
Sie maximiert Ihre Produktivität mit Optionen für die parallele Durchführung von EliA™ und ImmunoCAP™ Tests auf einem einzigen Laborgerät. Führen Sie eine beliebige Kombination von Tests für jede Probe durch. Durch die Random-Access-Funktion können Sie während des Betriebs Proben, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien hinzufügen, ohne den hohen Durchsatz Ihrer Arbeitsabläufe zu unterbrechen. Mit der Phadia 2500+ Serie erfüllen Sie auch schnell wachsende Anforderungen.
Die Phadia 2500+ Serie umfasst drei Konfigurationsoptionen, die Ihnen die Flexibilität bieten, Ihr Laborgerät für Ihre Testanforderungen zu bestellen, sei es für ImmunoCAP™ (Phadia 2500), nur EliA™ (Phadia 2500EE) oder eine Kombination aus beidem (Phadia 2500E).
Phadia 2500 Gerät – Nahaufnahme
Phadia 2500 – Mitarbeiter verwendet Laborgerät
Flexibilität
  • Großes Allergentest-Menü mit mehr als 550 Allergengesamtextrakten und Allergenmischungen sowie 100 Allergenkomponenten
  • Breites Testmenü zur Autoimmundiagnostik mit mehr als 50 klinisch relevanten Markern zur Beurteilung der häufigsten Autoimmunerkrankungen
  • Vom Benutzer konfigurierbare Reflextestfunktion
  • LIS-Konnektivität über Phadia™ Prime Software
Funktionen
  • Durchsatz von bis zu 480 ImmunoCAP Ergebnissen/Stunde oder von bis zu 300 EliA Ergebnissen/Stunde
  • Random-Access-Funktion
  • Eingebaute Kühlung für die Lagerung von Reagenzien
  • Für 28 Tage gespeicherte Kalibrierungskurve
  • Verdünnung im Gerät (EliA)
  • Mehrere Phadia™ Geräte können vernetzt werden um eine noch effizientere Handhabung zu ermöglichen.**
Zuverlässigkeit
  • Ausgezeichnet niedrige Varianz im Laufe der Zeit und zwischen Ländern, Systemen, Labors und Benutzern
  • Verbesserte Unterstützung und Fehlerbehebung durch die sichere Phadia LabCommunity Konnektivität
  • Quality Club: Eines der größten globalen Qualitätsbewertungsprogramme
*Die Phadia 2500+ Serie umfasst die Laborgeräte Phadia 2500, Phadia 2500E und Phadia 2500EE.
**Vernetzter Aufbau ermöglicht den Betrieb mehrerer miteinander verbundener Phadia Geräte mit einem Phadia Prime Computer.
Phadia 2500+ Serie – Funktionen
Phadia 2500 Zeitdiagramm für unbeaufsichtigte Durchläufe
Entdecken Sie die komplette Produktpalette der Phadia Laborsysteme.
Alle Systeme anzeigen
Alle Tests anzeigen, die mit dem Phadia 2500+ ausgeführt werden können.
Tests anzeigen
Alle verfügbaren Tests und Instrumente anzeigen.
Katalog anzeigen