Recent searches Clear History
Contacto
Aplicación Phadia™ Xplain ICAP Allergy diagnostics Xplained
Herramienta completa de interpretación para mejorar el tratamiento de los pacientes
La aplicación Phadia™ Xplain ICAP es una herramienta completa de interpretación que genera informes clínicos claros con los resultados de la prueba de IgE específica ImmunoCAPTM, incluidas implicaciones clínicas, reactividades cruzadas e información sobre alérgenos, todo en un formato accesible. 
Los informes personalizables de muestras de pacientes de Phadia Xplain ICAP explican los resultados de la prueba de IgE específica ImmunoCAP, de modo que ayudan a los profesionales sanitarios (incluidos los usuarios no especializados en pruebas de IgE) a diagnosticar y tratar alergias. Están disponibles en formato breve, intermedio y exhaustivo; los resultados de las pruebas se muestran de forma numérica o gráfica. En cada informe se incluye una descripción concisa de los métodos cuantitativos utilizados para determinar los niveles de IgE.
La aplicación proporciona acceso a una biblioteca de recursos en línea con información sobre alérgenos y consejos para pacientes con alergia.
Explore el informe
Vista derecha del instrumento Phadia 200
Optimice la eficiencia del laboratorio a la vez que mejora el servicio al personal sanitario
La aplicación Phadia Xplain ICAP se basa en la tecnología de IgE específica ImmunoCAP, considerada de referencia para el diagnóstico de alergia.1
Basada en revisiones científicas externas y desarrollada en colaboración con especialistas de laboratorio y en alergología, la aplicación Phadia Xplain ICAP mejora el servicio que su laboratorio ofrece a los profesionales sanitarios. Al proporcionar explicaciones estandarizadas y automatizadas de los resultados de las pruebas, ayuda a mejorar la eficiencia de las operaciones del laboratorio. 
Explore la aplicación desde la perspectiva de un pediatra.
Descubra la aplicación desde la perspectiva de un responsable de laboratorio.
¿Cómo funciona la aplicación Phadia Xplain ICAP?
La aplicación Phadia Xplain ICAP es un complemento sujeto a suscripción del software Phadia Prime, está disponible en 21 idiomas y se integra a la perfección con los sistemas de información de laboratorio que utilizan archivos XML y PDF estándar del sector. Gracias a la conexión con Phadia LabCommunity, la activación o renovación de la aplicación Phadia Xplain ICAP se gestiona a través de Phadia LabCommunity. 
Descargue los documentos informativos para saber más sobre ventajas clínicas y características que mejoran la eficiencia del laboratorio.  
Explore the complete line of Phadia Laboratory Systems.
View all instruments
See all tests that can be run on the Phadia 200.
View tests
View all available tests and instruments.
See Catalog
Es posible que estos productos no estén autorizados para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.