L'applicazione Phadia™ Xplain ICAP è un supporto completo all'interpretazione che genera referti chiari e in formato accessibile per i risultati dei test IgE specifici di ImmunoCAPTM , includendo implicazioni cliniche, reattività crociate e informazioni sugli allergeni.
I modelli personalizzabili dei referti di Phadia Xplain ICAP mostrano nel dettaglio i risultati dei testi IgE specifici di ImmunoCAP, aiutando i medici (e gli utenti senza esperienza con i testi IgE specifici) a diagnosticare e gestire eventuali allergie. Disponibili in formati brevi, intermedi e completi, i risultati dei test vengono visualizzati numericamente e/o graficamente. Ciascun modello di referto include una breve descrizione dei metodi quantitativi utilizzati per determinare i livelli di IgE.
L'applicazione fornisce l'accesso a una libreria di risorse online con informazioni sugli allergeni e consigli per i pazienti che soffrono di allergie.
L'applicazione Phadia Xplain ICAP si basa su test IgE specifici di ImmunoCAP, tecnologia standard di prim'ordine utilizzata nella diagnostica delle allergie.1
Basata su studi scientifici sottoposti a revisione tra pari e sviluppata in collaborazione con specialisti di laboratorio e allergologi, l'applicazione Phadia Xplain ICAP dà un valore aggiunto ai servizi per i medici del laboratorio. Fornendo spiegazioni standardizzate e automatizzate dei risultati dei test, contribuisce a migliorare l'efficienza delle operazioni di laboratorio.
Come componente aggiuntivo su abbonamento al software Phadia Prime, l'applicazione Phadia Xplain ICAP è disponibile in 21 lingue e si integra perfettamente con i sistemi informativi di laboratorio utilizzando file XML e PDF standard nel settore. Grazie alla connessione con Phadia LabCommunity, l'attivazione o il rinnovo dell'applicazione Phadia Xplain ICAP viene gestita tramite Phadia LabCommunity.
Scarica le schede informative per maggiori informazioni sui vantaggi clinici e sull'efficienza del laboratorio.
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nel tuo Paese. Contatta il rappresentante di vendita per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.