Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
---|---|---|---|---|---|
ImmunoCAP | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie |
EliA | Auto-immunité |
Auto-immunité | N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Description du système | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Traitement | Lot | Continu | Continu | Continu | Continu |
Débit maximal | jusqu'à 96 résutats par série | Jusqu’à 60 résultats / heure | Jusqu’à 240 résultats / heure | Jusqu’à 480 résultats / heure | Jusqu’à 960 résultats / heure |
Types d’échantillon | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 10 positions |
Hauteur 42-100 mm Diam. 10-16 mm |
Hauteur 50-110 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 50-105 mm Diam. 10-17 mm |
N/A | N/A |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Types de code-barre d’échantillon | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Dilution d’échantillon | Allergie Auto-immunité |
Allergie Auto-immunité |
N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Détection de niveau et de caillot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tests réflexes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Échantillons urgent | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Réactifs | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. Loaded Chargé par lots avec les réactifs ImmunoCAP ou EliA | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Type d’étalonnage | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Stabilité de l’étalonnage | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours |
Exigences concernant l’eau pour la solution de rinçage | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Dépannage et assistance à distance | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Température ambiante | 18 à 32°C |
18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C |
Alimentation électrique | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensions (HxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186 x 127 x 75 cm avec table 73 x 50 x 30 in |
215 x 183 x 105 cm 85 x 72 x 42 in |
195 x 411 x 135 cm 77 x 162 x 53 in |
195 x 619 x 135 cm 77 x 244 x 53 in |
Poids à vide | 47 kg / 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 |
---|
*L’eau de qualité CLRW (Clinical laboratory reagent water) peut être utilisée à la place de l’eau de qualité laboratoire de type II ; directive approuvée - 4e édition.
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
---|---|---|---|---|---|
ImmunoCAP | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie |
EliA | Auto-immunité |
Auto-immunité | N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Description du système | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Traitement | Lot | Continu | Continu | Continu | Continu |
Débit maximal | jusqu'à 96 résutats par série | Jusqu’à 60 résultats / heure | Jusqu’à 240 résultats / heure | Jusqu’à 480 résultats / heure | Jusqu’à 960 résultats / heure |
Types d’échantillon | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 10 positions |
Hauteur 42-100 mm Diam. 10-16 mm |
Hauteur 50-110 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 50-105 mm Diam. 10-17 mm |
N/A | N/A |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Types de code-barre d’échantillon | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Dilution d’échantillon | Allergie Auto-immunité |
Allergie Auto-immunité |
N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Détection de niveau et de caillot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tests réflexes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Échantillons urgent | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Réactifs | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. Loaded Chargé par lots avec les réactifs ImmunoCAP ou EliA | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Type d’étalonnage | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Stabilité de l’étalonnage | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours |
Exigences concernant l’eau pour la solution de rinçage | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Dépannage et assistance à distance | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Température ambiante | 18 à 32°C |
18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C |
Alimentation électrique | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensions (HxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186 x 127 x 75 cm avec table 73 x 50 x 30 in |
215 x 183 x 105 cm 85 x 72 x 42 in |
195 x 411 x 135 cm 77 x 162 x 53 in |
195 x 619 x 135 cm 77 x 244 x 53 in |
Poids à vide | 47 kg / 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 |
---|
*L’eau de qualité CLRW (Clinical laboratory reagent water) peut être utilisée à la place de l’eau de qualité laboratoire de type II ; directive approuvée - 4e édition.
Avec quatre modules d’analyses en parallèle, elle affiche une capacité doublée par rapport à la série d’instruments Phadia 2500+ et propose également une plus grande flexibilité. Notre solution phare est idéale pour les laboratoires à très haut rendement fournissant entre 25 000 et 45 000 résultats par semaine.
Les trois options de configuration vous permettent d’acquérir l’instrument le plus adapté aux besoins de votre laboratoire, que ce soit pour ImmunoCAP™ uniquement (Phadia 5000) ou pour ImmunoCAP et EliA (Phadia 5000E et Phadia 5000E+E). Votre laboratoire peut ainsi personnaliser une solution à haut rendement automatisée adaptée aux demandes de test reçues et aux délais de rendu de résultats.
* La série Phadia 5000+ comprend les instruments Phadia 5000, Phadia 5000E et Phadia 5000E+E.
** La série Phadia 2500+ comprend les instruments Phadia 2500, Phadia 2500E et Phadia 2500EE.
*** La configuration en cluster permet d’utiliser plusieurs instruments Phadia en réseau avec un seul ordinateur Phadia Prime.
Contactez-nous
Vous souhaitez utiliser nos solutions dans votre laboratoire ou votre cabinet médical ?
Vous n'êtes pas un professionnel de laboratoire ou un professionnel de santé mais souhaitez en savoir plus sur les tests d'allergie ?
Visitez Allergy InsiderChoisissez votre langue