ファディア 200 | ファディア 250 | ファディア 1000 | ファディア 2500 | ファディア 5000 | |
Immu不適合CAP | アレルギー | アレルギー | アレルギー | アレルギー | アレルギー |
EliA | 自己免疫 |
自己免疫 | N/A | 自己免疫 | 自己免疫 |
システムの詳細 | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム |
プロセス | バッチ | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
最大スループット | バッチあたり最大96件の検査結果 | 最大60件/時間の結果 | 最大240件/時間の結果 | 最大480件/時間の結果 | 最大960件/時間の結果 |
サンプルの種類 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 |
サンプルラック用サンプルチューブ、10ポジション | 高さ 42-100mm 直径 10-16mm |
高さ 50-110mm 直径 10-17mm |
高さ 50-105mm 直径 10-17mm |
N/A | N/A |
サンプルラック用サンプルチューブ、5ポジション | N/A | N/A | N/A | 高さ 70-105mm 直径 10-17mm |
高さ 70-105mm 直径 10-17mm |
サンプルバーコードの種類 | コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
サンプルの希釈 | アレルギー 自己免疫 |
アレルギー 自己免疫 |
N/A | 自己免疫 | 自己免疫 |
レベルと血栓の検出 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
反射検査 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
STATサンプル | 不適合 | 適合 | 不適合 | 適合 | 適合 |
試薬 | General Immu不適合CAP and EliA 試薬 available on board. 装填されたバッチに応じたイムノキャップまたはエリア試薬 | 一般的なイムノキャップおよびエリア試薬をオンボードで使用可。 | 一般的なイムノキャップおよびエリア試薬をオンボードで使用可。 | 一般的なイムノキャップおよびエリア試薬をオンボードで使用可。 | 一般的なイムノキャップおよびエリア試薬をオンボードで使用可。 |
校正の種類 | アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) | アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) |
アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) |
アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) |
アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) |
校正の安定性 | 28日間 | 28日間 | 28日間 | 28日間 | 28日間 |
リンス液の水の要件 | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* |
リモートトラブルシューティングとサポート | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
周囲動作温度 | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
電気的要件 | 110-240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
寸法(高さx幅x奥行き) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186x127x75 テーブル付き 73x50x30 in |
215x183x105 cm 85x72x42 in |
195x411x135 cm 77x162x53 in |
195x619x135 cm 77x244x53 in |
重量(空の場合) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*タイプIIラボラトリーグレードの水の代用として臨床検査用試薬水(CLRW)を使用できます。承認済みガイドライン第4版。
エリアとイムノキャップを単一機器上で同時に測定できる機能により、生産性を最大化できます。また、各サンプルであらゆる組み合わせの検査が実施可能です。連続ランダムアクセスでは、高スループットのワークフローを妨げることなく、サンプル、試薬、消耗品を測定中に架設できます。ファディア2500 Plusを使用すれば、急速に拡大する需要にも遅れることなく対応できます。
ファディア2500 Plusには、それぞれの検査ニーズに合わせて機器を柔軟に発注できます。イムノキャップのみ(ファディア25001))、エリアのみ(ファディア2500EE2))、両方の組み合わせ(ファディア2500E3))の3つの設定オプションから選択してください。
* 日本国内で測定可能な項目については、弊社営業にお問合せください (お問い合わせフォーム)
** クラスター設定により、ネットワーク接続された複数のファディア全自動免疫分析装置を1台のファディアプライムコンピューターで操作できます
アレルギーおよび自己免疫疾患の診断を担うグローバルリーダーとして、当社は、適切な疾患診断と患者管理を支援します。
Legal manufacturer: Phadia AB
アクセスするウェブサイトの言語を選択ください