Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoimunidade |
Autoimunidade | N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
Descrição do sistema | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
Processando | Lote | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
Rendimento máximo | Até 96 resultados de teste por lote | Até 60 resultados/hora | Até 240 resultados/hora | Até 480 resultados/hora | Até 960 resultados/hora |
Tipos de amostra | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma |
Tubos de amostra para Rack de amostras com 10 posições |
Altura 42 a 100mm Diâm. 10 a 16mm |
Altura 50 a 110mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 50 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
N/A | N/A |
Tubos de amostra para Rack de amostras com 5 posições |
N/A | N/A | N/A | Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Tipos de código de barras da amostra | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Diluição da amostra | Alergia Autoimunidade |
Alergia Autoimunidade |
N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
Detecção de nível e coágulo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Testes de reflexo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Amostras STAT | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Reagentes | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. Carregado em lote com reagentes ImmunoCAP ou EliA | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
Tipo de calibração | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Estabilidade da calibração | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias |
Requisitos de água para a solução de enxágue | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
Solução de problemas e suporte remotos | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura operacional ambiente | 18 a 32 °C |
18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C |
Requisitos elétricos | 110 a 240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensões (AxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pol) | 186x127x75 cm com mesa 73x50x30 pol |
215x183x105 cm 85x72x42 pol |
195x411x135 cm 77x162x53 pol |
195x619x135 cm 77x244x53 pol |
Peso (vazio) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)*
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoimunidade |
Autoimunidade | N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
Descrição do sistema | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
Processando | Lote | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
Rendimento máximo | Até 96 resultados de teste por lote | Até 60 resultados/hora | Até 240 resultados/hora | Até 480 resultados/hora | Até 960 resultados/hora |
Tipos de amostra | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma |
Tubos de amostra para Rack de amostras com 10 posições |
Altura 42 a 100mm Diâm. 10 a 16mm |
Altura 50 a 110mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 50 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
N/A | N/A |
Tubos de amostra para Rack de amostras com 5 posições |
N/A | N/A | N/A | Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Tipos de código de barras da amostra | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Diluição da amostra | Alergia Autoimunidade |
Alergia Autoimunidade |
N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
Detecção de nível e coágulo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Testes de reflexo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Amostras STAT | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Reagentes | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. Carregado em lote com reagentes ImmunoCAP ou EliA | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
Tipo de calibração | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Estabilidade da calibração | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias |
Requisitos de água para a solução de enxágue | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
Solução de problemas e suporte remotos | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura operacional ambiente | 18 a 32 °C |
18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C |
Requisitos elétricos | 110 a 240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensões (AxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pol) | 186x127x75 cm com mesa 73x50x30 pol |
215x183x105 cm 85x72x42 pol |
195x411x135 cm 77x162x53 pol |
195x619x135 cm 77x244x53 pol |
Peso (vazio) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)*
Ele maximiza sua produtividade com opções para realizar testes EliA™ e ImmunoCAP™ em paralelo em um único instrumento. Realize qualquer combinação de testes em cada amostra. O acesso randômico contínuo permite que você adicione amostras, reagentes e consumíveis durante a execução, sem interromper seus fluxos de trabalho de alto processamento. Com a série Phadia 2500+, o aumento rápido das demandas não atrasará seu trabalho.
A série Phadia 2500+ inclui três opções de configuração, oferecendo a flexibilidade de solicitar seu instrumento para atender às suas necessidades de teste, seja somente para ImmunoCAP™ (Phadia 2500), somente EliA™ (Phadia 2500EE) ou uma combinação de ambos (Phadia 2500E).
*A série Phadia 2500+ compreende os instrumentos Phadia 2500, Phadia 2500E e Phadia 2500EE.
**A configuração de cluster permite que vários instrumentos Phadia conectados em rede sejam operados com um computador Phadia Prime.
Antes de continuar...
Percebemos que você pode estar acessando uma versão do nosso site que não corresponde à sua localização atual. Deseja visualizar o conteúdo com base na sua região?
Fale conosco
Interessado em utilizar nossas soluções em seu laboratório ou clínica de saúde?
Não é um profissional de laboratório ou profissional de saúde mas gostaria de saber mais sobre testes de alergia?
Visite o Allergy InsiderEscolha o idioma de sua preferência