Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Allergia | Allergia | Allergia | Allergia | Allergia |
EliA | Autoimmunità | Autoimmunità | N/A | Autoimmunità | Autoimmunità |
Descrizione del sistema | Sistema diagnostico completamente automatizzato | Sistema diagnostico completamente automatizzato | Sistema diagnostico completamente automatizzato | Sistema diagnostico completamente automatizzato | Sistema diagnostico completamente automatizzato |
Elaborazione in corso | Lotto | Continui | Continui | Continui | Continui |
Massima produttività | Fino a 96 risultati diagnostici per lotto | Fino a 60 risultati/ora | Fino a 240 risultati/ora | Fino a 480 risultati/ora | Fino a 960 risultati/ora |
Tipologie di campioni | Siero, plasma | Siero, plasma | Siero, plasma | Siero, plasma | Siero, plasma |
Provette per rack di campioni con 10 posizioni |
Altezza 42-100mm Diam. 10-16mm |
Altezza 50-110mm Diam. 10-17mm |
Altezza 50-105mm Diam. 10-17mm |
N/A | N/A |
Provette per rack di campioni con 5 posizioni; |
N/A | N/A | N/A | Altezza 70-105mm Diam. 10-17mm |
Altezza 70-105mm Diam. 10-17mm |
Tipologie di codici a barre per campioni | Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 non convalidato con EAN-8 |
Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 non convalidato con EAN-8 |
Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 non convalidato con EAN-8 |
Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 non convalidato con EAN-8 |
Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000. |
Diluizione del campione | Allergia Autoimmunità |
Allergia Autoimmunità |
N/A | Autoimmunità | Autoimmunità |
Rilevamento coagulo e livello | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Reflex test | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Campioni STAT | No | Sì | No | Sì | Sì |
Reagenti | Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. Caricamento in batch con reagenti ImmunoCAP o EliA | Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. | Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. | Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. | Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. |
Tipo di calibrazione | Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) | Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) | Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) | Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) | Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Stabilità della calibrazione | 28 giorni | 28 giorni | 28 giorni | 28 giorni | 28 giorni |
Requisiti dell'acqua per la soluzione di risciacquo | Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* | Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* | Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* | Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* | Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* |
Risoluzione dei problemi e assistenza in remoto | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura operativa ambientale | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
Requisiti elettrici | 110-240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensioni (HxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pollici) | 186x127x75 cm con tavolo 73x50x30 pollici |
215x183x105 cm 85x72x42 pollici |
195x411x135 cm 77x162x53 pollici |
195x619x135 cm 77x244x53 pollici |
Peso (senza carico) | 47 kg/ 104 libbre. | 220 kg / 485 libbre. | 688 kg / 1516 libbre. | 2000 kg / 4409 libbre. | 3342 kg / 7367 libbre. |
*È possibile utilizzare l'acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW) al posto dell'acqua per laboratorio di Tipo II, Linee guida approvate - Quarta edizione.
Ottimizza la produttività con la possibilità di eseguire test EliA™ e ImmunoCAP™ in parallelo su un unico strumento. Esegui qualsiasi combinazione diagnostica su ciascun campione. L'accesso casuale continuo consente di aggiungere campioni, reagenti e consumabili durante l'analisi senza interrompere i flussi di lavoro ad alta produttività. Con la serie Phadia 2500+, l'aumento della domanda non rallenterà il lavoro.
La serie Phadia 2500+ comprende tre opzioni di configurazione che offrono la flessibilità di ordinare lo strumento in base alle esigenze di analisi, dedicato ad ImmunoCAP™ (Phadia 2500), dedicato ad EliA™ (Phadia 2500EE), per una combinazione di entrambi (Phadia 2500E).
* La serie Phadia 2500+ include i sistemi Phadia 2500, Phadia 2500E e Phadia 2500EE.
** La configurazione del cluster consente a più sistemi Phadia in rete di funzionare con un unico computer Phadia Prime.
Prima di continuare...
Abbiamo notato che stai visitando una versione del nostro sito web che non corrisponde alla tua posizione attuale. Vuoi visualizzare i contenuti in base alla tua regione?
Contatti
Sei interessato a utilizzare le nostre soluzioni nel tuo laboratorio o studio medico?
Non sei un professionista di laboratorio o un operatore sanitario ma vorresti saperne di più sui test allergologici?
Visita Allergy InsiderScelta della lingua preferita