Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
---|---|---|---|---|---|
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoinmunidad |
Autoinmunidad | N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Descripción del sistema | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Procesamiento | Lote | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
Rendimiento máximo | Up to 96 test results per Lote | Hasta 60 resultados por hora | Hasta 240 resultados / hora | Hasta 480 resultados / hora | Hasta 960 resultados / hora |
Tipos de muestras | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 10 positions |
Altura: 42-100mm Diam. 10-16mm |
Altura 50-110mm Diam. 10-17mm |
Altura 50-105mm Diam. 10-17mm |
N/A | N/A |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Tipos de códigos de barras de las muestras | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Dilución de muestras | Alergia Autoinmunidad |
Alergia Autoinmunidad |
N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Nivel y detección de agregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Contranálisis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Muestras STAT | No | Sí | No | Sí | Sí |
Reactivos | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina. Se carga por por tanda con reactivos de ImmunoCAP o EliA | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Tipo de calibración | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Estabilidad de calibración | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días |
Requisitos de agua para la solución de enjuague | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Soporte y resolución de problemas remoto | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura ambiental de funcionamiento: | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
Requisitos eléctricos | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pulgadas) | 186x127x75 cm w/ table 73x50x30 pulgadas |
215x183x105 cm 85x72x42 pulgadas |
195x411x135 cm 77x162x53 pulgadas |
195x619x135 cm 77x244x53 pulgadas |
Peso (vacío) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 |
---|
*Puede usarse CLRW (agua para laboratorio clínico) en lugar de agua para laboratorio de grado II; pauta aprobada en la cuarta edición.
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
---|---|---|---|---|---|
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoinmunidad |
Autoinmunidad | N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Descripción del sistema | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Procesamiento | Lote | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
Rendimiento máximo | Up to 96 test results per Lote | Hasta 60 resultados por hora | Hasta 240 resultados / hora | Hasta 480 resultados / hora | Hasta 960 resultados / hora |
Tipos de muestras | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 10 positions |
Altura: 42-100mm Diam. 10-16mm |
Altura 50-110mm Diam. 10-17mm |
Altura 50-105mm Diam. 10-17mm |
N/A | N/A |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Tipos de códigos de barras de las muestras | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Dilución de muestras | Alergia Autoinmunidad |
Alergia Autoinmunidad |
N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Nivel y detección de agregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Contranálisis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Muestras STAT | No | Sí | No | Sí | Sí |
Reactivos | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina. Se carga por por tanda con reactivos de ImmunoCAP o EliA | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Tipo de calibración | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Estabilidad de calibración | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días |
Requisitos de agua para la solución de enjuague | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Soporte y resolución de problemas remoto | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura ambiental de funcionamiento: | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
Requisitos eléctricos | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pulgadas) | 186x127x75 cm w/ table 73x50x30 pulgadas |
215x183x105 cm 85x72x42 pulgadas |
195x411x135 cm 77x162x53 pulgadas |
195x619x135 cm 77x244x53 pulgadas |
Peso (vacío) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 |
---|
*Puede usarse CLRW (agua para laboratorio clínico) en lugar de agua para laboratorio de grado II; pauta aprobada en la cuarta edición.
Maximice su productividad con opciones para realizar pruebas de EliA™ e ImmunoCAP™ en paralelo en un solo instrumento. Realice cualquier combinación de pruebas en cada muestra. El acceso aleatorio continuo le permite cargar muestras, reactivos y consumibles durante la ejecución sin interrumpir los flujos de trabajo de alto rendimiento. Con la serie Phadia 2500+, las demandas que aumentan rápidamente no le retrasarán.
La serie Phadia 2500+ consta de tres opciones de configuración, lo que le da la flexibilidad de comprar un instrumento que se adapte a las necesidades de sus pruebas, ya sea solo para ImmunoCAP™ (Phadia 2500), solo EliA™ (Phadia 2500 EE) o una combinación de ambas (Phadia 2500E).
*La serie Phadia 2500+ consta de los instrumentos Phadia 2500, Phadia 2500E y Phadia 2500EE .
**La configuración agrupada permite que varios instrumentos Phadia conectados en red funcionen con un ordenador Phadia Prime.
Contacto
¿Tiene interés en utilizar nuestras soluciones en su laboratorio o en la práctica sanitaria?
¿No eres un profesional de laboratorio o un proveedor de atención médica pero deseas obtener más información sobre las pruebas de alergia?
Visita Allergy InsiderElija su idioma preferido