ImmunoCAP™ Rapid™ 是一項快速且方便使用的定點照護檢測,可於鄰近病患的醫護環境下,如醫師診間和護士站,執行檢測以納入或排除過敏之存在。1,2 其能鑑定百分之 92 至 95 的具症狀病患是否對任何包含在內的過敏原出現致敏。3,4
ImmunoCAP Rapid 喘鳴/鼻炎孩童 |
---|
貓 樺樹 艾草 牧草 蛋白 狗 橄欖花粉 牆草屬植物 家中塵蟎 牛乳 |
ImmunoCAP Rapid 喘鳴/鼻炎孩童 |
---|
ImmunoCAP Rapid 氣喘/鼻炎成人 |
---|
貓 樺樹 艾草 牧草 蟑螂 狗 橄欖 牆草屬植物 家中塵蟎 黴菌 |
ImmunoCAP Rapid 氣喘/鼻炎成人 |
---|
ImmunoCAP Rapid 鼻炎/氣喘 1* |
---|
貓 黴菌 鴨茅草 豕草 艾草 狗 蟑螂 日本杉
|
ImmunoCAP Rapid 鼻炎/氣喘 1* |
---|
*ImmunoCAP Rapid 鼻炎/氣喘 1 具八種不同過敏原。
ImmunoCAP Rapid 為單次使用、拋棄式檢測裝置。
ImmunoCAP Rapid 檢測可在不受限於年齡、症狀、疾病活動性和抗組織胺用藥的情況下執行。
ImmunoCAP Rapid 為一種特異性 IgE 抗體血液檢測,可判定病患血液中是否存在檢測中所包含任何過敏原的相對應抗體。檢測僅需等待 20 分鐘便可為您提供明確且可靠的答案。
您將得到與 ImmunoCAP 特異性 IgE 血液檢測一致、實證且可靠之結果。5
ImmunoCAP Rapid 提供於特定歐洲國家和日本。
本檢測為第一線評估工具,可支援醫療照護者決定是否納入或排除過敏之存在。1,2
檢測結果需連同病患之臨床病史一併解讀後,再做出診斷。不論檢測結果為何,建議具症狀之病患持續與醫療照護者進行追蹤。