ImmunoCAP™ Rapid™ è un Point of Care test rapido e intuitivo, da eseguire in strutture sanitarie come studi medici e ambulatori, per confermare o escludere le allergie.1,2 Identifica dal 92 al 95 percento dei Pazienti sintomatici sensibilizzati a qualsiasi allergene incluso.3,4
ImmunoCAP Rapid Respiro sibilante/Rinite - Bambini |
---|
Gatto Betulla Artemisia Fileo Albume Cane Polline di olivo Erba muraiola Acaro della polvere domestica Latte vaccino |
ImmunoCAP Rapid Respiro sibilante/Rinite - Bambini |
---|
ImmunoCAP Rapid Asma/Rinite - Adulti |
---|
Gatto Betulla Artemisia Fileo Scarafaggio Cane Olivo Erba muraiola Acaro della polvere domestica Muffa |
ImmunoCAP Rapid Asma/Rinite - Adulti |
---|
ImmunoCAP Rapid Rinite/Asma 1* |
---|
Gatto Muffa Dactylis glomerata Ambrosia comune Artemisia Cane Scarafaggio Cedro giapponese |
ImmunoCAP Rapid Rinite/Asma 1* |
---|
*ImmunoCAP Rapid Rinite/Asma 1 contiene otto allergeni diversi.
ImmunoCAP Rapid è un dispositivo analitico monouso.
Il test ImmunoCAP Rapid può essere eseguito indipendentemente dall'età, dai sintomi, dall'attività della malattia e dall'assunzione di farmaci antistaminici.
ImmunoCAP Rapid è un test ematico per gli anticorpi delle IgE specifiche che determina se nel sangue del Paziente sono presenti anticorpi diretti contro uno qualsiasi degli allergeni inclusi nel test. Il test fornisce una risposta chiara e affidabile in 20 minuti.
Risultati comprovati e affidabili, con una buona concordanza con i test ematici ImmunoCAP per le IgE specifiche.5
ImmunoCAP Rapid è disponibile in Europa e Giappone.
Il test è uno strumento di valutazione di prima linea che supporta i Medici nel decidere se confermare o escludere l'allergia.1,2
I risultati del test devono essere interpretati nel contesto dell'anamnesi clinica del Paziente, prima di formulare una diagnosi. Indipendentemente dai risultati, si consiglia di sottoporre il Paziente a un follow-up dei sintomi con il proprio Medico.