ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
ImmunoCAP Rapid
Des réponses rapides pour agir vite
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
Test IgE spécifiques délocalisé
ImmunoCAP™ Rapid™ est un test délocalisé rapide et simple à effectuer dans les établissements de soins proches du patient, tels que les cabinets médicaux et cabinets d’infirmières, pour confirmer ou exclure une allergie.1,2 Il permet d’identifier 92 à 95 % des patients symptomatiques sensibilisés à l’un des allergènes inclus.3,4
Trois panels de test sont disponibles, chacun contenant un ensemble défini de 10 allergènes différents.*
ImmunoCAP Rapid
Respiration sifflante / rhinite chez l’enfant
Chat
Bouleau
Armoise
Phléole des prés
Blanc d’œuf
Chien 
Pollen d’olivier
Pariétaire
Acariens
Lait de vache
ImmunoCAP Rapid
Asthme / rhinite chez l’adulte
Chat
Bouleau
Armoise
Phléole des prés
Blatte
Chien
Olivier
Pariétaire
Acariens
Moisissures
ImmunoCAP Rapid
Rhinite / asthme 1*
Chat
Moisissures
Dactyle pelotonné
Ambroisie
Armoise
Chien
Blatte
Cèdre du Japon
* ImmunoCAP Rapid pour la rhinite / l’asthme 1 contient huit allergènes différents.
Technologie à usage unique
ImmunoCAP Rapid est un dispositif de test à usage unique.
Large éventail d’applications
Le test ImmunoCAP Rapid peut être effectué indépendamment de l’âge, des symptômes, de l’avancement de la maladie et d’un traitement par antihistaminiques.
Test simple et rapide
ImmunoCAP Rapid est un test sanguin d’IgE spécifiques permettant de déterminer si des anticorps à l’un des allergènes inclus dans le test sont présents dans le sang du patient. Le test fournit une réponse claire et fiable en 20 minutes.
Résultats fiables
Vous obtiendrez des résultats fiables et éprouvés, avec une bonne concordance avec les tests sanguins ImmunoCAP IgE spécifiques.5
ImmunoCAP Rapid est disponible dans certains pays européens et au Japon.
Confirmer ou exclure rapidement une allergie
Le test est un outil d’évaluation de première intention qui aide les cliniciens à confirmer ou infirmer l’allergie.1,2
Avant de poser un diagnostic, il est important d’interpréter les résultats des tests dans le contexte de l’histoire clinique du patient. Quels que soient les résultats obtenus, il est recommandé qu’un patient symptomatique soit suivi par son clinicien.
Schéma illustrant le test ImmunoCAP Rapid
Découvrez la gamme complète ImmunoCAP.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests ImmunoCAP.
Voir les systèmes de laboratoire Phadia
Obtenez des informations scientifiques sur les sources allergéniques , les mélanges d’allergènes et les composants allergéniques.
Consultez l’encyclopédie des allergènes
Références
  1. Sarratud, T., et al., Accuracy of a point-of-care testing device in children with suspected respiratory allergy. Allergy Asthma Proc, 2010. 31(2): p. e11-7.
  2. Diaz-Vazquez, C., et al., Accuracy of ImmunoCAP Rapid in the diagnosis of allergic sensitization in children between 1 and 14 years with recurrent wheezing: the IReNE study. Pediatr Allergy Immunol, 2009. 20(6): p. 601-9.
  3. Hedlin, G., et al., Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance of a New Point-of-Care Device, ImmunoCAP Rapid. World Allergy Organ J, 2009. 2(7): p. 138-43.
  4. Eigenmann, P.A., et al., The ImmunoCAP Rapid Wheeze/Rhinitis Child test is useful in the initial allergy diagnosis of children with respiratory symptoms. Pediatr Allergy Immunol, 2009. 20(8): p. 772-9.
  5. Jan Forslid, P.M.L.S., Laboratory evaluation of a qualitative in vitro test for specific IgE in primary care as compared to quantitative measurement using automated ImmunoCAP FEIA processing. EAACI, 2008. Discussion d’affiche 230.