我們提供最廣泛之選擇超過 550 種以上特異性 IgE 全過敏原和過敏原混合物,包括食物、花粉、動物皮屑、微生物、昆蟲毒液、職業性過敏原等,給予臨床醫師更高度的診斷確定性。ImmunoCAP™ 檢測提供了循環血中特異過敏原 IgE 抗體之客觀測量。特異性 IgE 抗體的出現為接觸且對過敏原發生致敏反應的結果。
當臨床病史加上 ImmunoCAP 全過敏原檢測結果時,顯示能提升過敏診斷之可靠性。1,2
ImmunoCAP 特異性 IgE 具絕佳的臨床表現:3**
*具濕疹、喘鳴和/或氣喘、鼻炎症狀病患的初級照護。
**視過敏原而定
我們致力於維持最高品質。不僅是在當下提供準確的結果,同時也要能讓臨床醫師在不同時間繼續追蹤患者的疾病進展,並視需要調整治療。
我們的高品質系統和產出流程控制旨在確保過敏原一致性,使 ImmunoCAP 檢測能提供精確、可再現的特異性 IgE 抗體定量,於多項研究和品質架構下確認。4,5
臨床診斷決定點所參考之 ImmunoCAP 數值,無法套用至來自其他診斷系統的結果。8-11
最終診斷可考量到的因素
定量特異性 IgE 含量之診斷價值已視像化為一通用風險曲線。此曲線是根據數千項 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測結果而來,並展示出 IgE 含量升高與症狀性過敏可能性提高之間的關係。一般經驗法則為 IgE 抗體數值越高,暴露於過敏原而出現症狀的可能性則越高。12-14