Recent searches Clear History
Contacto
Alérgenos completos ImmunoCAP
Ayude a mejorar la certeza en el diagnóstico
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
Ofrecemos la más amplia selección de IgE específica de más de 550 alérgenos completos y mezclas de alérgenos, entre los que se incluyen alimentos, polen, caspa y tejidos epiteliales de animales, microorganismos, veneno de insectos, alérgenos ocupacionales y mucho más, lo que ofrece a los médicos un mayor nivel de certeza en el diagnóstico. Las pruebas ImmunoCAP™ proporcionan una medición objetiva de los anticuerpos de IgE específica de alérgenos circulantes. Los anticuerpos de IgE específica aparecen como resultado de una exposición y posterior sensibilización a un alérgeno.
Mejore la precisión al combinar la historia clínica con la prueba ImmunoCAP Whole Allergen1,2*
Se ha demostrado que la confianza en la capacidad de diagnosticar alergias aumenta cuando los resultados de la prueba ImmunoCAP Whole Allergen se suman a los antecedentes clínicos.1,2
ImmunoCAP Specific IgE tiene un excelente rendimiento clínico:3**
  • Entre el 84 y el 95 % de sensibilidad
  • Entre el 85 y el 94 % de especificidad
*En pacientes con síntomas de eccema, sibilancias o asma y rinitis en atención primaria.
**Dependiendo del alérgeno
Resultados de pruebas cuantitativas en los que puede confiar, obtenidos con altos estándares de calidad
Nos esforzamos por mantener la más alta calidad posible. Los resultados no solo deben ser precisos ahora, sino también a lo largo del tiempo para permitir a los médicos seguir la evolución de la enfermedad del paciente y ajustar el tratamiento cuando sea necesario.
Nuestro sistema de calidad y nuestros controles del proceso de producción están diseñados para garantizar la uniformidad de los alérgenos, lo que permite que las pruebas ImmunoCAP ofrezcan una cuantificación precisa y reproducible de anticuerpos de IgE específica, confirmado en varios estudios y controles de calidad.4,5
  • Rango de medición realmente cuantitativo desde 0,1 kUA /l.6,7
  • Límite de cuantificación de tan solo 0,1 kUA/l.6,7
  • Resultados uniformes con el CV<15 % para las pruebas ImmunoCAP Specific IgE.4,5
  • Resultados de pruebas uniformes a lo largo del tiempo entre laboratorios, sistemas y operadores de laboratorio.4-6
Los valores de ImmunoCAP citados en los puntos de decisión de diagnósticos clínicos no se pueden aplicar a los resultados de otros sistemas de diagnóstico.8-11
Factores que se deben considerar para un diagnóstico final
  • Edad
  • Grado de atopía 
  • Carga de alérgenos
  • Tipo o alérgenos a los que el paciente está sensibilizado
  • Síntomas anteriores
  • Otros factores de activación
Los niveles cuantitativos de IgE específica se traducen en beneficios clínicos claros
  • Siga el estado de la alergia del paciente a lo largo del tiempo (desarrollo de la tolerancia).16,17
  • La sensibilización temprana puede ser un factor predictivo de alergias futuras.14-16
  • Ayude a diagnosticar alergias, identificar los alérgenos que provocan sensibilización y la reactividad cruzada.12
Las concentraciones de IgE específica se correlacionan con el riesgo de enfermedad sintomática
El valor del diagnóstico de los niveles cuantitativos de IgE específica se muestra en una curva de riesgo genérico. Esta curva se basa en miles de resultados de pruebas ImmunoCAP Specific IgE y demuestra la relación entre el aumento de los niveles de IgE y la creciente probabilidad de sufrir una alergia sintomática. Como regla general, cuanto mayor es el valor del anticuerpo de IgE, mayor es la probabilidad de que aparezcan síntomas cuando se exponga al alérgeno.12-14
Examine la cartera completa de pruebas ImmunoCAP
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar pruebas ImmunoCAP
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Obtenga información científica sobre alérgenos completos, mezclas de alérgenos y componentes de alérgenos
Visite la enciclopedia de alérgenos
Referencias
  1. Duran-Tauleria, E., et al., The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy, 2004. 59 Suppl 78: p. 35-41.
  2. Niggemann, B., M. Nilsson, and F. Friedrichs, Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by in vitro allergen-specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol, 2008. 19(4): p. 325-31.
  3. Johansson, S.G., ImmunoCAP Specific IgE test: an objective tool for research and routine allergy diagnosis. Expert Rev Mol Diagn, 2004. 4(3): p. 273-9.
  4. UKNEQAS for specific IgE: Pooled CV (%) during 2011-2017.
  5. Quality Club Specific IgE; pooled CV (%) during 2003-2017.
  6. van Hage, M., C. Hamsten, and R. Valenta, ImmunoCAP assays: Pros and cons in allergology. J Allergy Clin Immunol, 2017. 140(4): p. 974-977.
  7. Instrucciones de uso. ImmunoCAP specific IgE.
  8. Wood RA, Segall N, Ahlstedt, S et al. (2007) Accuracy of IgE antibody laboratory results. Ann Allergy Asthma Immunol. 99: 34-41.
  9. Wang J, Godbold JH, Sampson HA. (2008) Correlation of serum (IgE) tests performed by different assay systems. J Allergy Clin Immunol 121(5):1219–24.
  10. Cox L, Williams B, Sicherer, S et al. (2008) Pearls and pitfalls of allergic diagnostic testing:report from the American College of Allergy, Asthma and Immunology/American Academy of Allergy/Asthma and Immunology Specific IgE Test Task Force. Ann Allergy Asthma Immunol. 101(6):580-92.
  11. Boyce B, Assa’ad A, Wesley Burks A et al. (2010) Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol. 126(6 Suppl): S1-58.
  12. Soderstrom, L., et al., A further evaluation of the clinical use of specific IgE antibody testing in allergic diseases. Allergy, 2003. 58(9): p. 921-8.
  13. Sampson, H.A., Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy. J Allergy Clin Immunol, 2001. 107(5): p. 891-6.
  14. Shek, L.P., et al., Determination of food specific IgE levels over time can predict the development of tolerance in cow's milk and hen's egg allergy. J Allergy Clin Immunol, 2004. 114(2): p. 387-91.
  15. Illi, S., et al., The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. J Allergy Clin Immunol, 2004. 113(5): p. 925-31.
  16. Eigenmann, P.A., et al., Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol, 2013. 24(2): p. 195-209.
  17. Wood, R.A., The likelihood of remission of food allergy in children: when is the optimal time for challenge? Curr Allergy Asthma Rep, 2012. 12(1): p. 42-7.