Recent searches Clear History
Fale conosco
Alérgenos completos ImmunoCAP
Ajude a aumentar a certeza no diagnóstico
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
Oferecemos a mais ampla seleção de mais de 550 alérgenos completos e misturas de alérgenos de IgE específicos, incluindo alimentos, pólens, pelos e epitélios de animais, micro-organismos, venenos de insetos, alérgenos ocupacionais e mais, dando aos médicos um nível mais alto de certeza diagnóstica. Os testes ImmunoCAP™ fornecem uma medição objetiva dos anticorpos IgE específicos aos alérgenos circulantes. Os anticorpos IgE específicos aparecem como resultado da exposição e posterior sensibilização a um alérgeno.
Melhore a precisão combinando o histórico do caso com o teste de alérgenos completos ImmunoCAP1,2*
Foi mostrado que a confiança na capacidade de diagnosticar alergias aumenta quando os resultados do teste de alérgenos completos ImmunoCAP são adicionados ao histórico clínico.1,2
O ImmunoCAP de IgE específica tem desempenho clínico excelente:3**
  • 84 a 95% de sensibilidade
  • 85 a 94% de especificidade
*Em pacientes com sintomas de eczema, sibilância e/ou asma e rinite no atendimento primário.
**Dependendo do alérgeno
Resultados de testes quantitativos confiáveis, possibilitados por padrões de alta qualidade
Trabalhamos muito para manter a mais alta qualidade possível. Os resultados devem ser precisos não apenas agora, mas também ao longo do tempo para permitir que os médicos acompanhem a progressão da doença do paciente e ajustem o manejo quando necessário.
Nosso sistema de qualidade e controles de processo de produção são projetados para garantir a consistência do alérgeno, o que permite que os testes ImmunoCAP forneçam quantificação precisa e reprodutível de anticorpos IgE específicos, confirmados em vários estudos e esquemas de qualidade.4,5
  • Faixa de medição verdadeiramente quantitativa na faixa de 0,1-100 kUA/l.6,7
  • Limite de quantificação a partir de 0,1 kUA/l.6,7
  • Resultados consistentes com CV <15% para testes ImmunoCAP de IgE específica.4,5
  • Resultados de teste consistentes ao longo do tempo entre laboratórios, sistemas e operadores de laboratório.4-6
Os valores do ImmunoCAP referenciados em pontos de decisão de diagnóstico clínico não podem ser aplicados a resultados de outros sistemas de diagnóstico.8-11
Fatores a serem considerados para um diagnóstico final
  • Idade
  • Grau de atopia 
  • Carga de alérgenos
  • Tipo de alérgenos sensibilizantes
  • Sintomas anteriores
  • Outros fatores desencadeantes
Os níveis quantitativos de IgE específicos se traduzem em benefícios clínicos claros
  • Acompanhe o estado alérgico do paciente ao longo do tempo — desenvolvimento de tolerância.16,17
  • A sensibilização precoce pode ser preditiva de futuras alergias.14-16
  • Ajude a diagnosticar alergias, identificar o(s) alérgeno(s) sensibilizante(s) e a reatividade cruzada.12
As concentrações de IgE específica estão correlacionadas ao risco de doença sintomática
O valor diagnóstico dos níveis quantitativos de IgE específicos é visualizado em uma curva de risco genérica. Essa curva se baseia em milhares de resultados de testes ImmunoCAP de IgE específica e demonstra a relação entre o aumento dos níveis de IgE e a probabilidade crescente de alergia sintomática. Uma regra geral é que, quanto maior o valor do anticorpo de IgE, maior a probabilidade de aparecimento dos sintomas quando exposto ao alérgeno.12-14
Explore o portfólio completo do ImmunoCAP.
Exibir portfólio
Encontre um instrumento para realizar os testes ImmunoCAP.
Exibir Phadia Laboratory Systems
Obtenha informações científicas sobre alérgenos completos, combinações de alérgenos e componentes de alérgenos.
Acesse a Enciclopédia de alérgenos
Referências
  1. Duran-Tauleria, E., et al., The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy, 2004. 59 Suppl 78: p. 35-41.
  2. Niggemann, B., M. Nilsson, and F. Friedrichs, Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by in vitro allergen-specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol, 2008. 19(4): p. 325-31.
  3. Johansson, S.G., ImmunoCAP Specific IgE test: an objective tool for research and routine allergy diagnosis. Expert Rev Mol Diagn, 2004. 4(3): p. 273-9.
  4. UKNEQAS for specific IgE: Pooled CV (%) during 2011-2017.
  5. Quality Club Specific IgE; pooled CV (%) during 2003-2017.
  6. van Hage, M., C. Hamsten, and R. Valenta, ImmunoCAP assays: Pros and cons in allergology. J Allergy Clin Immunol, 2017. 140(4): p. 974-977.
  7. Instruções de uso. ImmunoCAP de IgE específica.
  8. Wood RA, Segall N, Ahlstedt, S et al. (2007) Accuracy of IgE antibody laboratory results. Ann Allergy Asthma Immunol. 99: 34-41.
  9. Wang J, Godbold JH, Sampson HA. (2008) Correlation of serum (IgE) tests performed by different assay systems. J Allergy Clin Immunol 121(5):1219–24.
  10. Cox L, Williams B, Sicherer, S et al. (2008) Pearls and pitfalls of allergic diagnostic testing:report from the American College of Allergy, Asthma and Immunology/American Academy of Allergy/Asthma and Immunology Specific IgE Test Task Force. Ann Allergy Asthma Immunol. 101(6):580-92.
  11. Boyce B, Assa’ad A, Wesley Burks A et al. (2010) Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol. 126(6 Suppl): S1-58.
  12. Soderstrom, L., et al., A further evaluation of the clinical use of specific IgE antibody testing in allergic diseases. Allergy, 2003. 58(9): p. 921-8.
  13. Sampson, H.A., Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy. J Allergy Clin Immunol, 2001. 107(5): p. 891-6.
  14. Shek, L.P., et al., Determination of food specific IgE levels over time can predict the development of tolerance in cow's milk and hen's egg allergy. J Allergy Clin Immunol, 2004. 114(2): p. 387-91.
  15. Illi, S., et al., The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. J Allergy Clin Immunol, 2004. 113(5): p. 925-31.
  16. Eigenmann, P.A., et al., Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol, 2013. 24(2): p. 195-209.
  17. Wood, R.A., The likelihood of remission of food allergy in children: when is the optimal time for challenge? Curr Allergy Asthma Rep, 2012. 12(1): p. 42-7.