ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
ImmunoCAP 전체 알레르기 항원
진단의 확실성 향상
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
당사는 식품, 꽃가루, 동물 비듬 및 상피, 미생물, 곤충 독, 직업성 알레르기 항원 등을 포함한 550개가 넘는 특이 IgE 전체 알레르기 항원 및 알레르기 혼합항원에 대해 최대로 광범위한 선택지를 제공하여 임상의에게 진단의 확실성을 더욱 높여줍니다. ImmunoCAP™ 검사는 순환 알레르기 항원 특이 IgE 항체의 객관적인 측정을 제공합니다. specific IgE 항체는 알레르기항원에 대한 노출되어 감작이 일어난 결과로 나타납니다.
증례 기록과 ImmunoCAP 전체 알레르기 항원 검사1,2*의 통합으로 정확도 개선
ImmunoCAP 전체 알레르기 항원 검사 결과를 임상 이력에 추가할 경우 알레르기 진단 능력에 대한 신뢰성이 높아지는 것으로 나타났습니다.1,2
ImmunoCAP 특이 IgE는 우수한 임상 성능을 제공합니다.3**
  • 민감도 84 ~ 95%
  • 특이도 85 ~ 94%
*일차 진료 시 습진, 천명 및/또는 천식 및 비염 증상이 있는 환자의 경우
**알레르기 항원에 따라 다름
고품질 표준을 통해 실현된 신뢰할 수 있는 정량적 검사 결과
당사는 최고의 품질을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 결과는 임상의가 환자의 질병 진행을 추적관찰하고 필요한 경우 관리를 조정할 수 있도록 현재 뿐만 아니라 시간이 경과하면서도 정확해야 합니다.
당사의 품질 시스템 및 생산 공정 관리는 알레르기 항원의 일관성을 보장하기 위해 설계되었으며, 이를 통해 ImmunoCAP 검사는 여러 연구 및 품질 체계에서 확인된 정확성과 재현성 있는 특이 IgE 항체의 정량화를 제공합니다.4,5
  • 정확한 정량적 측정 범위: 0.1 ~ 100 kUA/l6,7
  • 0.1  kUA/l까지의 낮은 정량 한계6,7
  • ImmunoCAP 특이 IgE 검사에서 CV <15%로 일관된 결과4,5
  • 실험실, 시스템 및 실험실 오퍼레이터 간 시간 경과에 따른 일관된 검사 결과4-6
임상 진단 결정 시점에서 참조되는 ImmunoCAP 값은 다른 진단 시스템의 결과에 적용할 수 없습니다.8-11
최종 진단을 위해 고려해야 할 요소
  • 연령
  • 아토피 정도 
  • 알레르기 항원 부하
  • 감작을 유발하는 알레르기 항원의 유형
  • 이전 증상
  • 기타 유발 요소
정량적 특이 IgE 수치는 명백한 임상적 이점 제공
  • 시간 경과에 따른 환자의 알레르기 상태 추적 가능 - 내성 발달16,17
  • 향후 알레르기에 대한 조기 감작 예측 가능14-16
  • 알레르기 진단, 감작 유발 알레르기 항원 및 교차반응 식별 지원12
특이 IgE 농도와 유증상 질환 위험의 상관관계
정량적 특이 IgE 수치의 진단 값은 일반 위험 곡선으로 시각화됩니다. 이 곡선은 수천 가지의 ImmunoCAP 특이 IgE 검사 결과에 기반하며 IgE 수치 증가와 유증상 알레르기 발생 가능성 증가 간의 관련성을 보여줍니다. 일반적인 원칙은 IgE 항체 값이 높을수록 알레르기 항원에 노출될 때 증상이 나타날 확률이 높다는 것입니다.12-14
전체 ImmunoCAP 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
ImmunoCAP 검사를 실행할 기기를 찾아 보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
전체 알레르기 항원, 알레르기 혼합항원 및 알레르기 성분항원에 대한 과학적 정보를 제공합니다.
알레르기 항원 백과사전으로 이동
참고문헌
  1. Duran-Tauleria, E., et al., The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy, 2004. 59 Suppl 78: p. 35-41.
  2. Niggemann, B., M. Nilsson, and F. Friedrichs, Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by in vitro allergen-specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol, 2008. 19(4): p. 325-31.
  3. Johansson, S.G., ImmunoCAP Specific IgE test: an objective tool for research and routine allergy diagnosis. Expert Rev Mol Diagn, 2004. 4(3): p. 273-9.
  4. UKNEQAS for specific IgE: Pooled CV (%) during 2011-2017.
  5. Quality Club Specific IgE; pooled CV (%) during 2003-2017.
  6. van Hage, M., C. Hamsten, and R. Valenta, ImmunoCAP assays: Pros and cons in allergology. J Allergy Clin Immunol, 2017. 140(4): p. 974-977.
  7. Directions for use. ImmunoCAP specific IgE.
  8. Wood RA, Segall N, Ahlstedt, S et al. (2007) Accuracy of IgE antibody laboratory results. Ann Allergy Asthma Immunol. 99: 34-41.
  9. Wang J, Godbold JH, Sampson HA. (2008) Correlation of serum (IgE) tests performed by different assay systems. J Allergy Clin Immunol 121(5):1219–24.
  10. Cox L, Williams B, Sicherer, S et al. (2008) Pearls and pitfalls of allergic diagnostic testing:report from the American College of Allergy, Asthma and Immunology/American Academy of Allergy/Asthma and Immunology Specific IgE Test Task Force. Ann Allergy Asthma Immunol. 101(6):580-92.
  11. Boyce B, Assa’ad A, Wesley Burks A et al. (2010) Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol. 126(6 Suppl): S1-58.
  12. Soderstrom, L., et al., A further evaluation of the clinical use of specific IgE antibody testing in allergic diseases. Allergy, 2003. 58(9): p. 921-8.
  13. Sampson, H.A., Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy. J Allergy Clin Immunol, 2001. 107(5): p. 891-6.
  14. Shek, L.P., et al., Determination of food specific IgE levels over time can predict the development of tolerance in cow's milk and hen's egg allergy. J Allergy Clin Immunol, 2004. 114(2): p. 387-91.
  15. Illi, S., et al., The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. J Allergy Clin Immunol, 2004. 113(5): p. 925-31.
  16. Eigenmann, P.A., et al., Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol, 2013. 24(2): p. 195-209.
  17. Wood, R.A., The likelihood of remission of food allergy in children: when is the optimal time for challenge? Curr Allergy Asthma Rep, 2012. 12(1): p. 42-7.