18 歲 Robert 有樺樹過敏病史,他在最近一次因全身性過敏反應掛急診後,因而向醫療人員尋求協助。他的症狀包含咳嗽、出汗、呼吸困難、嘴唇腫脹和喉嚨緊縮。Robert 回報說他在出現反應之前,吃了一份鮮蝦沙拉、喝了一杯豆漿,並且做了些運動。
負責 Robert 的醫療人員檢視了他全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以黃豆成分進行檢測。
某位男孩對樺樹過敏,他在食用鮮蝦沙拉及飲用一杯豆漿後,出現全身性過敏反應。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Robert 的過敏原檢測結果 |
雞蛋 | 完整過敏原 | <0.1 |
蝦子 | 完整過敏原 | <0.1 |
黃豆 | 完整過敏原 | 4.2 |
檢測 | 類型 | Robert 的過敏原檢測結果 |
Gly m 4 | 過敏原成分 | 40.9 |
Gly m 5 | 過敏原成分 | <0.1 |
Gly m 6 | 過敏原成分 | <0.1 |
樺樹 | 完整過敏原 | 99.6 |
Robert 的檢測結果,顯示樺樹花粉和 PR-10 蛋白 (Gly m 4) 之間具有臨床相關的交叉反應。Gly m 4 的 IgE 抗體通常與局部反應有關。然而,當攝取高含量的低度處理黃豆製品時,會出現全身反應。Robert 的過敏反應很可能是由豆漿中的高含量 Gly m 4 所引發。1
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
選擇您偏好的語言