18 歲的 Manuel 有鼻結膜炎病史,他在吃了一塊含有榛果的蛋糕之後,出現口部過敏、喉嚨腫脹和蕁麻疹的症狀,因而向醫療人員尋求協助。
負責 Manuel 的醫療人員檢視了他全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以過敏成分進行檢測。
某位男孩具有鼻結膜炎病史,他在食用一片蛋糕之後出現口部過敏與蕁麻疹的症狀。
檢測 | 類型 | Manuel 的結果 |
橄欖花粉 | 完整過敏原 | +5 |
桃子 | 完整過敏原 | +3 |
Manuel 對草本植物、艾草、狗、貓、塵蟎的皮下測試結果皆呈現陰性。
檢測 | 類型 | Manuel 的結果 |
橄欖花粉 | 完整過敏原 | 28.5 |
桃子 | 完整過敏原 | 8.1 |
之前的醫療人員根據 Manuel 過去的病史、評估和檢測結果,建議他在春季/夏季時使用抗組織胺,並禁食桃子。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Manuel 的結果 |
橄欖 | 完整過敏原 | 35.4 |
桃子 | 完整過敏原 | 12.9 |
榛果 | 完整過敏原 | 3.1 |
Cor a 1 | 過敏原成分 | <0.1 |
Cor a 8 | 過敏原成分 | 3.5 |
Cor a 9 | 過敏原成分 | <0.1 |
Cor a 14 | 過敏原成分 | <0.1 |
Pru p 3 | 過敏原成分 | 11.5 |
Ole e 1 | 過敏原成分 | <0.1 |
Ole e 7 | 過敏原成分 | 21.2 |
Ole e 9 | 過敏原成分 | 2.7 |
由於有 Cor a 8 的 IgE 抗體,因此確認 Manuel 的榛果過敏與脂質轉移蛋白 (LTP) 有依存關係。他未被檢測出針對儲藏蛋白質的 IgE 抗體,但他針對榛果的 LTP 依存性致敏化反應顯示,具有出現比蕁麻疹更加嚴重之過敏反應的風險。他可能會對其他堅果和含有 LTP 的水果產生過敏反應,例如核桃和蘋果。1,2
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
選擇您偏好的語言