Manuel, um rapaz de 18 anos com histórico de rinoconjuntivite, visita seu médico e depois de desenvolver sintomas orais, espessamento da garganta e urticária ao ingerir uma fatia de bolo que continha avelãs.
O médico realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer testes usando componentes.
Um menino com história de rinoconjuntivite desenvolve sintomas orais e urticária após comer uma fatia de bolo.
Teste | Tipo | Resultados de Manuel |
Pólen da oliveira | Alérgeno completo | +5 |
Pêssego | Alérgeno completo | +3 |
Teste cutâneo negativo para gramíneas, artemísia, gatos, cães e ácaros.
Teste | Tipo | Resultados de Manuel |
Pólen da oliveira | Alérgeno completo | 28,5 |
Pêssego | Alérgeno completo | 8,1 |
Com base em histórico, avaliação e testes, seu profissional de saúde anterior recomendou que Manuel utilizasse antihistamínicos durante a primavera/verão e evitar pêssegos.
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Teste | Tipo | Resultados de Manuel |
Oliveira | Alérgeno completo | 35,4 |
Pêssego | Alérgeno completo | 12,9 |
Avelã | Alérgeno completo | 3,1 |
Cor a 1 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Cor a 8 | Componente de alérgeno | 3,5 |
Cor a 9 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Cor a 14 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Pru p 3 | Componente de alérgeno | 11,5 |
Ole e 1 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Ole e 7 | Componente de alérgeno | 21,2 |
Ole e 9 | Componente de alérgeno | 2,7 |
A presença de anticorpos IgE para a Cor a 8 confirma que a alergia a avelã de Manuel é dependente da proteína transportadora de lipídios Ele não tem anticorpos IgE detectáveis a proteínas de armazenamento, mas sua sensibilização a avelã dependente de LTP mostra que corre um risco de ter reações ainda mais graves que urticária. Ele pode apresentar reações a outras frutas e nozes e castanhas que contenham LTP, por exemplo, nozes e maçãs.1,2
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.