Manuel ha 18 anni e una storia di rino-congiuntivite. Il medico lo ha visitato in seguito al manifestarsi di sintomi a carico del cavo orale, ispessimento della gola e orticaria dopo avere mangiato una fetta di torta alle nocciole.
Il medico esegue una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di sottoporlo ai test delle componenti molecolari allergeniche.
Un ragazzo con una storia di rino-congiuntivite sviluppa sintomi orali e orticaria dopo aver mangiato una fetta di torta.
Test | Tipo | Risultati di Manuel |
Polline di olivo | Allergene estrattivo | +5 |
Pesca | Allergene estrattivo | +3 |
Test cutaneo negativo per graminacee, artemisia, cane, gatto e acari.
Test | Tipo | Risultati di Manuel |
Polline di olivo | Allergene estrattivo | 28,5 |
Pesca | Allergene estrattivo |
8,1 |
Sulla base dell'anamnesi, dell'esame e dei risultati delle analisi, il precedente medico di Manuel aveva consigliato l'uso di antistaminici in primavera/estate e l'eliminazione delle pesche dalla dieta.
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Test | Tipo | Risultati di Manuel |
Olivo | Allergene estrattivo | 35,4 |
Pesca | Allergene estrattivo | 12,9 |
Nocciola | Allergene estrattivo | 3,1 |
Cor a1 | Componente molecolare allergenica | <0,1 |
Cor a8 | Componente molecolare allergenica | 3,5 |
Cor a9 | Componente molecolare allergenica | <0,1 |
Cor a14 | Componente molecolare allergenica | <0,1 |
Pru p 3 | Componente molecolare allergenica | 11,5 |
Ole e 1 | Componente molecolare allergenica | <0,1 |
Ole e 7 | Componente molecolare allergenica | 21,2 |
Ole e 9 | Componente molecolare allergenica | 2,7 |
La presenza di IgE verso Cor a8 conferma che l'allergia alle nocciole di Manuel dipende dalla proteina di trasferimento lipidico (LTP). Manuel non presenta anticorpi IgE rilevabili per le proteine di deposito, ma la sua sensibilizzazione LTP-dipendente verso le nocciole dimostra il rischio di reazioni più gravi dell'orticaria. Manuel può avere reazioni ad altri tipi di frutta a guscio e frutti che contengono LTP, come noci e mele.1,2
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
PIANO DI GESTIONE CLINICO
FOLLOW-UP
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.