Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoinmunidad |
Autoinmunidad | N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Descripción del sistema | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Procesamiento | Lote | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
Rendimiento máximo | Up to 96 test results per Lote | Hasta 60 resultados por hora | Hasta 240 resultados / hora | Hasta 480 resultados / hora | Hasta 960 resultados / hora |
Tipos de muestras | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 10 positions |
Altura: 42-100mm Diam. 10-16mm |
Altura 50-110mm Diam. 10-17mm |
Altura 50-105mm Diam. 10-17mm |
N/A | N/A |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Tipos de códigos de barras de las muestras | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Dilución de muestras | Alergia Autoinmunidad |
Alergia Autoinmunidad |
N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Nivel y detección de agregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Contranálisis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Muestras STAT | No | Sí | No | Sí | Sí |
Reactivos | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina. Se carga por por tanda con reactivos de ImmunoCAP o EliA | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Tipo de calibración | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Estabilidad de calibración | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días |
Requisitos de agua para la solución de enjuague | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Soporte y resolución de problemas remoto | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura ambiental de funcionamiento: | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
Requisitos eléctricos | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pulgadas) | 186x127x75 cm w/ table 73x50x30 pulgadas |
215x183x105 cm 85x72x42 pulgadas |
195x411x135 cm 77x162x53 pulgadas |
195x619x135 cm 77x244x53 pulgadas |
Peso (vacío) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Puede usarse CLRW (agua para laboratorio clínico) en lugar de agua para laboratorio de grado II; pauta aprobada en la cuarta edición.
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoinmunidad |
Autoinmunidad | N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Descripción del sistema | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Procesamiento | Lote | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
Rendimiento máximo | Up to 96 test results per Lote | Hasta 60 resultados por hora | Hasta 240 resultados / hora | Hasta 480 resultados / hora | Hasta 960 resultados / hora |
Tipos de muestras | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 10 positions |
Altura: 42-100mm Diam. 10-16mm |
Altura 50-110mm Diam. 10-17mm |
Altura 50-105mm Diam. 10-17mm |
N/A | N/A |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Tipos de códigos de barras de las muestras | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Dilución de muestras | Alergia Autoinmunidad |
Alergia Autoinmunidad |
N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Nivel y detección de agregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Contranálisis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Muestras STAT | No | Sí | No | Sí | Sí |
Reactivos | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina. Se carga por por tanda con reactivos de ImmunoCAP o EliA | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Tipo de calibración | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Estabilidad de calibración | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días |
Requisitos de agua para la solución de enjuague | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Soporte y resolución de problemas remoto | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura ambiental de funcionamiento: | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
Requisitos eléctricos | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pulgadas) | 186x127x75 cm w/ table 73x50x30 pulgadas |
215x183x105 cm 85x72x42 pulgadas |
195x411x135 cm 77x162x53 pulgadas |
195x619x135 cm 77x244x53 pulgadas |
Peso (vacío) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Puede usarse CLRW (agua para laboratorio clínico) en lugar de agua para laboratorio de grado II; pauta aprobada en la cuarta edición.
Proporciona resultados de pruebas uniformes y reproducibles con relevancia clínica, ideales para laboratorios de alto rendimiento que proporcionan entre 2000 y 10 000 resultados de pruebas a la semana.
*Contacte con su representante local de Thermo Fisher Scientific para conocer la conectividad LAS disponible.
**La configuración agrupada permite que varios instrumentos Phadia conectados en red funcionen con un ordenador Phadia Prime.
Antes de continuar...
Hemos observado que puede estar visitando una versión de nuestro sitio web que no coincide con su ubicación actual. ¿Desea ver el contenido adaptado a su región?
Contacto
¿Tiene interés en utilizar nuestras soluciones en su laboratorio o en la práctica sanitaria?
¿No eres un profesional de laboratorio o un proveedor de atención médica pero deseas obtener más información sobre las pruebas de alergia?
Visita Allergy InsiderElija su idioma preferido