Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie |
EliA | Auto-immunité |
Auto-immunité | N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Description du système | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Traitement | Lot | Continu | Continu | Continu | Continu |
Débit maximal | jusqu'à 96 résutats par série | Jusqu’à 60 résultats / heure | Jusqu’à 240 résultats / heure | Jusqu’à 480 résultats / heure | Jusqu’à 960 résultats / heure |
Types d’échantillon | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 10 positions |
Hauteur 42-100 mm Diam. 10-16 mm |
Hauteur 50-110 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 50-105 mm Diam. 10-17 mm |
N/A | N/A |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Types de code-barre d’échantillon | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Dilution d’échantillon | Allergie Auto-immunité |
Allergie Auto-immunité |
N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Détection de niveau et de caillot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tests réflexes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Échantillons urgent | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Réactifs | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. Loaded Chargé par lots avec les réactifs ImmunoCAP ou EliA | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Type d’étalonnage | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Stabilité de l’étalonnage | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours |
Exigences concernant l’eau pour la solution de rinçage | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Dépannage et assistance à distance | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Température ambiante | 18 à 32°C |
18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C |
Alimentation électrique | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensions (HxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186 x 127 x 75 cm avec table 73 x 50 x 30 in |
215 x 183 x 105 cm 85 x 72 x 42 in |
195 x 411 x 135 cm 77 x 162 x 53 in |
195 x 619 x 135 cm 77 x 244 x 53 in |
Poids à vide | 47 kg / 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*L’eau de qualité CLRW (Clinical laboratory reagent water) peut être utilisée à la place de l’eau de qualité laboratoire de type II ; directive approuvée - 4e édition.
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie |
EliA | Auto-immunité |
Auto-immunité | N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Description du système | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Traitement | Lot | Continu | Continu | Continu | Continu |
Débit maximal | jusqu'à 96 résutats par série | Jusqu’à 60 résultats / heure | Jusqu’à 240 résultats / heure | Jusqu’à 480 résultats / heure | Jusqu’à 960 résultats / heure |
Types d’échantillon | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 10 positions |
Hauteur 42-100 mm Diam. 10-16 mm |
Hauteur 50-110 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 50-105 mm Diam. 10-17 mm |
N/A | N/A |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Types de code-barre d’échantillon | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Dilution d’échantillon | Allergie Auto-immunité |
Allergie Auto-immunité |
N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Détection de niveau et de caillot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tests réflexes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Échantillons urgent | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Réactifs | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. Loaded Chargé par lots avec les réactifs ImmunoCAP ou EliA | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Type d’étalonnage | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Stabilité de l’étalonnage | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours |
Exigences concernant l’eau pour la solution de rinçage | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Dépannage et assistance à distance | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Température ambiante | 18 à 32°C |
18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C |
Alimentation électrique | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensions (HxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186 x 127 x 75 cm avec table 73 x 50 x 30 in |
215 x 183 x 105 cm 85 x 72 x 42 in |
195 x 411 x 135 cm 77 x 162 x 53 in |
195 x 619 x 135 cm 77 x 244 x 53 in |
Poids à vide | 47 kg / 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*L’eau de qualité CLRW (Clinical laboratory reagent water) peut être utilisée à la place de l’eau de qualité laboratoire de type II ; directive approuvée - 4e édition.
Il fournit des résultats cohérents et reproductibles présentant une pertinence clinique, parfait pour les laboratoires à haut rendement qui rendent entre 2 000 à 10 000 résultats par semaine.
* Contactez votre représentant Thermo Fisher Scientific local pour de plus amples informations sur la disponibilité des connectivités LAS.
** La configuration en cluster permet d’utiliser plusieurs instruments Phadia en réseau avec un seul ordinateur Phadia Prime.
Avant de continuer...
Nous avons remarqué que vous visitez peut-être une version de notre site Web qui ne correspond pas à votre position actuelle. Souhaitez-vous afficher le contenu en fonction de votre région ?
Contactez-nous
Vous souhaitez utiliser nos solutions dans votre laboratoire ou votre cabinet médical ?
Vous n'êtes pas un professionnel de laboratoire ou un professionnel de santé mais souhaitez en savoir plus sur les tests d'allergie ?
Visitez Allergy InsiderChoisissez votre langue