ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Bouton caché pour comparer les instruments
Instrument Phadia 1000
Comparer les instruments
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
L’instrument Phadia™ 1000 est conçu pour faciliter le diagnostic des allergies.
Il fournit des résultats cohérents et reproductibles présentant une pertinence clinique, parfait pour les laboratoires à haut rendement qui rendent entre 2 000 à 10 000 résultats par semaine.
Bouton caché pour le mode vidéo
Vue de gauche de l’instrument Phadia 1000
Vue de droite de l’instrument Phadia 1000
Flexibilité
  • Grand choix de test d’allergènes incluant plus de 550 sources allergéniques et mélanges d’allergènes et de 100 composants allergéniques.
  • Fonctionnalité de démarrage et d’arrêt automatiques.
  • Fonctionnalité de tests réflexes configurables par l’utilisateur.
  • Connectivité SIL (Système d’Information de Laboratoire) via le logiciel Phadia™ Prime.
Capacité
  • Débit jusqu’à 240 résultats / heure.
  • Chargement aléatoire continu.
  • Stockage réfrigéré à bord des réactifs.
  • Courbe d’étalonnage stockée pendant 28 jours.
  • Connexion possible aux systèmes d’automatisation de laboratoire (LAS).*
  • Mise en réseau de plusieurs instruments Phadia™ pour une configuration en cluster** permettant une manipulation efficace.
Fiabilité
  • Excellente cohérence dans le temps et entre les différents pays, systèmes, laboratoires et utilisateurs.
  • Assistance et dépannage optimisés grâce à la connectivité sécurisée Phadia LabCommunity.
  • Quality Club : l’un des plus grands programmes mondiaux d’évaluation de la qualité.
* Contactez votre représentant Thermo Fisher Scientific local pour de plus amples informations sur la disponibilité des connectivités LAS.
** La configuration en cluster permet d’utiliser plusieurs instruments Phadia en réseau avec un seul ordinateur Phadia Prime.
Capacité de l’instrument Phadia 1000
Schéma illustrant la durée d’autonomie du Phadia 1000
Découvrez la gamme complète de Systèmes de Laboratoire Phadia.
Afficher tous les systèmes
Afficher tous les tests pouvant être exécutés sur le Phadia 1000.
Afficher les tests
Afficher tous les tests et instruments disponibles.
Consulter le catalogue