Tomás, um rapaz de 17 anos com histórico de alergia ao ovo, visita seu médico após duas recentes idas ao pronto-socorro decorrentes de reação ao ovo. Ele deixou de carregar seu autoinjetor de adrenalina consigo e sua mãe teme que não esteja levando sua alergia a sério.
O médico de Tomás realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer os testes de sensibilização a clara de ovo e componentes para ajudar a reforçar a gravidade de seu diagnóstico.
Tomás teve reações graves devido a uma alergia ao ovo. Será que os exames de sangue para IgE específica vão ajudá-lo a levar sua alergia a sério?
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Teste | Tipo | Resultados de Tomás |
---|---|---|
Clara de ovo | Alérgeno completo | 56,9 |
Gal d 1 (ovomucoide) | Componente de alérgeno | 10,73 |
Gal d 2 (ovalbumina) | Componente de alérgeno | 9,74 |
Teste | Tipo | Resultados de Tomás |
---|
Os resultados do teste de Tomás revelaram que ele era altamente sensível ao ovomucoide, o que está associado a um maior risco de reação sistêmica a todas as formas de ovo.1
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.