Tomás, un chico de 17 años con antecedentes de alergia al huevo, acude a consulta porque hace poco tuvo que ir a urgencias dos veces por reacciones alérgicas al huevo. Tomás ha dejado de llevar su autoinyector de adrenalina y a su madre le preocupa que no se tome su alergia en serio.
Su médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizarle pruebas de sensibilización a la clara de huevo y componentes para que se tome más en serio el diagnóstico de la alergia al huevo.
Tomás ha tenido reacciones graves por alergia al huevo. ¿Los análisis de sangre de IgE específica contribuirán a que se tome la alergia en serio?
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Tomás |
Clara de huevo | Alérgeno completo | 56,9 |
Gal d 1 (ovomucoide) | Componente de alérgeno | 10,73 |
Gal d 2 (ovoalbúmina) | Componente de alérgeno | 9,74 |
Los resultados de las pruebas de Tomás revelaron que presentaba gran sensibilización ovomucoide, lo cual está relacionado con un mayor riesgo de reacción sistémica a todas las formas de huevo.1
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.