계란 알레르기 병력이 있는 만 17세 남아인 Thomas는 최근에 계란으로 인한 알레르기 반응 때문에 두 차례 응급실에 이송된 후 담당 의사의 진료를 받았습니다. Thomas는 에피네프린 자동주사기를 더 이상 가지고 다니지 않았고 그 어머니는 아들이 알레르기를 심각하게 생각하지 않는다고 염려합니다.
Thomas의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 진행한 뒤 계란 알레르기의 심각성을 재확인시키기 위해 계란 흰자와 성분항원에 대한 감작 검사를 하기로 했습니다.
Thomas는 심한 반응을 유발하는 계란 알레르기가 있습니다. 특이 IgE 혈액 검사는 Thomas가 자신의 알레르기를 심각하게 받아들이는 데에 도움이 될까요?
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 | 유형 | Thomas의 결과 |
계란 흰자 | 전체 항원 | 56.9 |
Gal d1(오보뮤코이드) | 알레르기 성분항원 | 10.73 |
Gal d 2(오브알부민) | 알레르기 성분항원 | 9.74 |
검사 결과 Thomas는 오보뮤코이드(ovomucoid)에 높은 감작 반응을 보였으며, 이는 모든 형태의 계란에 대한 전신 반응의 위험 증가와 관련이 있습니다.1
담당 의사 관리 계획
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.