Recent searches Clear History
Fale conosco
Hora de testar os pacientes com sintomas no trato respiratório superior com o teste de IgE específica ImmunoCAP
Article
Respiratory allergy
Publicado em: fevereiro de 2025
Revisado clinicamente por: 
Magnus Borres, Diretor de Assuntos Médicos
Um guia rápido para selecionar, interpretar e aplicar ideias com os exames de sangue de IgE específica ImmunoCAP
Quando os pacientes apresentam sintomas como espirros, coceira nos olhos e coriza, é difícil saber a causa. Será que foi o novo filhote, os altos níveis de pólen ou outra coisa totalmente semelhante aos ácaros? Está na hora de testar e assumir o controle.
A criação de uma cultura de testagem ajuda a dar respostas aos pacientes, e a Thermo Fisher Scientific está aqui para ajudar você em cada passo da jornada. Com o teste de sangue de IgE específica ImmunoCAP™, profissionais de saúde e laboratórios podem ajudar os pacientes a melhorar sua qualidade de vida com confiança por meio de um tratamento esclarecido para alergias. 
Uma mulher abraçando seu cachorro de grande porte no carro com o texto decorativo "Hora de testar".
É mais importante do que nunca integrar os testes de IgE específica na atenção primária:
Aumente a eficiência diagnóstica adicionando o exame de sangue de IgE específica ImmunoCAP à sua prática de cuidados primários. Segue um guia rápido para selecionar, interpretar e aplicar com confiança as informações coletadas desses testes para sintomas respiratórios ou para criar encaminhamentos qualificados a especialistas em alergias, se necessário. 
1. Quando considerar os testes de IgE específica ImmunoCAP
  • Encontre os pacientes com sintomas como rinite, congestão nasal, rinorreia, espirros, tosse, chiado, aperto no peito ou falta de ar.
  • Em conjunto com a histórico clínico, esses sintomas podem indicar que o paciente é adequado para o teste de sangue de IgE específica ImmunoCAP para alérgenos respiratórios comuns: Pólens de árvores, gramíneas e herbáceas, ácaros, bolores, pelos de gatos e cães, urina de camundongos ou baratas.¹
2. Prossiga com a seleção do(s) teste(s) certo(s)
  • Selecione alérgenos com base nos sintomas e no histórico de cada paciente.
  • Utilize recursos laboratoriais – a maioria dos laboratórios oferece o teste de IgE específica ImmunoCAP para apoiar o diagnóstico de alergia. Entre em contato com seu laboratório parceiro para obter detalhes.
3. Como interpretar os resultados com confiança
  • Combine os resultados do teste ImmunoCAP com informações clínicas, como o histórico, os sintomas e os exames físicos do paciente, para orientar a tomada de decisões.3,4
Teste com resultado negativo
<0,1 kUA/l 5
  • Considerar outras causas.
  • Um resultado negativo para um alérgeno suspeito ainda pode auxiliar no tratamento do paciente.
  • Os resultados negativos ajudam a evitar a exposição desnecessária de alérgenos ou medicamentos antialérgicos ineficazes, como os anti-histamínicos.
Teste com resultado positivo
≥ 0,1 kUA/l
  • Categorize os resultados classificados da maior para a menor sensibilização às IgEs específicas.
  • Forneça um plano para evitar alérgenos e manter os sintomas do paciente abaixo do limiar.⁴
    • Primeiro, reduza a exposição a alérgenos relacionados aos sintomas dos pacientes.
    • Concentre-se primeiro nos alérgenos de ambientes internos, pois eles podem ser mais fáceis de controlar.²
  • Prescreva medicamentos apropriados, conforme necessário.⁴
  • Considere um encaminhamento a especialistas para decidir sobre uma imunoterapia com alérgenos.⁴
Quando se trata de sintomas respiratórios, vamos testar
Complementar o histórico, os sintomas e os exames físicos do paciente com testes de IgE específica fornece aos médicos informações valiosas sobre a suspeita, o que pode levar a melhores resultados para as alergias dos pacientes. Para pacientes que estão sofrendo com sintomas respiratórios nesta temporada de alergias, o teste de IgE específica ImmunoCAP ajuda a encontrar as respostas.
Os testes ajudam a encontrar as respostas, mas nosso representante também pode ajudar
Referências
  1. Dykewicz MS, et al. Rhinitis 2020: a practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2020; 146(4):721–767.
  2. ImmunoCAP Specific IgE Conjugate 400 Directions for Use. (2022) 52-5291-EN/11.
  3. Demoly P, et al. A pragmatic primary practice approach to using specific IgE in allergy testing in asthma diagnosis, management, and referral. J Asthma Allergy. 2022; 15:1069–1080.
  4. Papadopoulos NG, et al. Phenotypes and endotypes of rhinitis and their impact on management: a PRACTALL report. Allergy. 2015; 70(5):474–494.
  5. Thorpe M, et al. History and utility of specific IgE cutoff levels: what is the relevance for allergy diagnosis? J Allergy Clin Immunol Pract. 2023; 11:3021-3029.