Recent searches Clear History
Contacto
Hora de realizar las pruebas ImmunoCAP Specific IgE a los pacientes con síntomas de las vías respiratorias superiores
Article
Respiratory allergy
Publicado: febrero de 2025
Revisado médicamente por: 
Magnus Borres, Director of Medical Affairs
Guía rápida para seleccionar, interpretar y aplicar los conocimientos obtenidos con los análisis de sangre ImmunoCAP Specific IgE
Cuando los pacientes presentan síntomas como estornudos, picor de ojos y secreción nasal, es difícil conocer la causa. ¿Es por el nuevo cachorro, por los altos niveles de polen o por algo totalmente distinto, como los ácaros del polvo? Es hora de probar y tomar el control.
La utilización de pruebas ayuda a dar respuestas a los pacientes, y Thermo Fisher Scientific está aquí para apoyarle en cada paso del camino. Con los análisis de sangre de IgE específica ImmunoCAP™, tanto los profesionales sanitarios como los laboratorios pueden ayudar con confianza a los pacientes a mejorar su calidad de vida mediante una gestión informada de las alergias. 
Una mujer abraza a su perro grande en el coche con el texto decorativo «Es hora de probar».
Es más importante que nunca integrar las pruebas de IgE específica en la atención primaria:
Aumente la eficacia diagnóstica añadiendo el análisis de sangre de IgE específica ImmunoCAP a su consulta de atención primaria. Consulte aquí una guía rápida para seleccionar, interpretar y aplicar con confianza los resultados de estas pruebas para los síntomas respiratorios o derivar correctamente a especialistas en alergias cuando sea necesario. 
1. Cuándo considerar las pruebas de IgE específica ImmunoCAP
  • Busque pacientes con síntomas como rinitis, congestión nasal, rinorrea, estornudos, tos, sibilancias, opresión torácica o dificultad respiratoria.
  • Junto con el historial clínico, estos síntomas pueden indicar que el paciente es apto para someterse a un análisis de sangre de IgE específica ImmunoCAP para alérgenos respiratorios comunes: pólenes de árboles, hierba y malezas, ácaros del polvo, moho, caspa de perros y gatos, orina de ratón o cucarachas.¹
2. Proceder a la selección de la(s) prueba(s) adecuada(s)
  • Seleccione los alérgenos en función de los síntomas y los antecedentes de cada paciente.
  • Utilice los recursos del laboratorio: la mayoría de los laboratorios ofrecen pruebas de IgE específica ImmunoCAP para apoyar el diagnóstico de alergias. Póngase en contacto con su laboratorio asociado para obtener más información.
3. Cómo interpretar los resultados con confianza
  • Combine los resultados de las pruebas ImmunoCAP con información clínica, como el historial del paciente, los síntomas y los exámenes físicos, para orientar la toma de decisiones.3,4
Resultado negativo de la prueba
<0,1 kUA/L 5
  • Considere otras causas.
  • Un resultado negativo para un alérgeno sospechoso sigue siendo útil para el manejo del paciente.
  • Los resultados negativos ayudan a eliminar la evitación innecesaria de alérgenos o los medicamentos antialérgicos que podrían no ser eficaces, como los antihistamínicos.
Resultados positivos de la prueba
≥0,1 kUA/L
  • Clasifique los resultados ordenados de mayor a menor sensibilización IgE específica.
  • Proporcionar un plan de evitación de alérgenos para mantener al paciente por debajo del umbral sintomático.⁴
    • Reducir primero la exposición a los alérgenos relacionados con los síntomas de los pacientes.
    • Centrarse primero en los alérgenos de interior, ya que pueden ser más fáciles de controlar.²
  • Prescribir los medicamentos adecuados según sea necesario.⁴
  • Considerar la derivación a especialistas para decidir sobre la inmunoterapia con alérgenos.⁴
Cuando se trata de síntomas respiratorios, hagamos las pruebas
Complementar el historial del paciente, los síntomas y los exámenes físicos con pruebas de IgE específica proporciona a los médicos información valiosa sobre las alergias sospechosas, lo que puede dar lugar a mejores resultados para los pacientes. Para los pacientes que luchan con síntomas respiratorios en esta temporada de alergias, las pruebas de IgE específica ImmunoCAP ayudan a encontrar las respuestas.
Las pruebas ayudan a encontrar las respuestas, pero nuestro representante también puede ayudar
Referencias
  1. Dykewicz MS, et al. Rhinitis 2020: a practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2020; 146(4):721-767.
  2. ImmunoCAP Specific IgE Conjugate 400 Directions for Use. (2022) 52-5291-EN/11.
  3. Demoly P, et al. A pragmatic primary practice approach to using specific IgE in allergy testing in asthma diagnosis, management, and referral. J Asthma Allergy. 2022; 15:1069-1080.
  4. Papadopoulos NG, et al. Phenotypes and endotypes of rhinitis and their impact on management: a PRACTALL report. Allergy. 2015; 70(5):474–494.
  5. Thorpe M, et al. History and utility of specific lgE cutoff levels: ¿Qué importancia tiene para el diagnóstico de la alergia? J Allergy Clin Immunol Pract. 2023; 11:3021-3029.