Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie |
EliA | Auto-immunité |
Auto-immunité | N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Description du système | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Traitement | Lot | Continu | Continu | Continu | Continu |
Débit maximal | jusqu'à 96 résutats par série | Jusqu’à 60 résultats / heure | Jusqu’à 240 résultats / heure | Jusqu’à 480 résultats / heure | Jusqu’à 960 résultats / heure |
Types d’échantillon | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 10 positions |
Hauteur 42-100 mm Diam. 10-16 mm |
Hauteur 50-110 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 50-105 mm Diam. 10-17 mm |
N/A | N/A |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Types de code-barre d’échantillon | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Dilution d’échantillon | Allergie Auto-immunité |
Allergie Auto-immunité |
N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Détection de niveau et de caillot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tests réflexes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Échantillons urgent | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Réactifs | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. Loaded Chargé par lots avec les réactifs ImmunoCAP ou EliA | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Type d’étalonnage | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Stabilité de l’étalonnage | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours |
Exigences concernant l’eau pour la solution de rinçage | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Dépannage et assistance à distance | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Température ambiante | 18 à 32°C |
18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C |
Alimentation électrique | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensions (HxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186 x 127 x 75 cm avec table 73 x 50 x 30 in |
215 x 183 x 105 cm 85 x 72 x 42 in |
195 x 411 x 135 cm 77 x 162 x 53 in |
195 x 619 x 135 cm 77 x 244 x 53 in |
Poids à vide | 47 kg / 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*L’eau de qualité CLRW (Clinical laboratory reagent water) peut être utilisée à la place de l’eau de qualité laboratoire de type II ; directive approuvée - 4e édition.
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie | Allergie |
EliA | Auto-immunité |
Auto-immunité | N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Description du système | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé | Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Traitement | Lot | Continu | Continu | Continu | Continu |
Débit maximal | jusqu'à 96 résutats par série | Jusqu’à 60 résultats / heure | Jusqu’à 240 résultats / heure | Jusqu’à 480 résultats / heure | Jusqu’à 960 résultats / heure |
Types d’échantillon | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma | Sérum, plasma |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 10 positions |
Hauteur 42-100 mm Diam. 10-16 mm |
Hauteur 50-110 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 50-105 mm Diam. 10-17 mm |
N/A | N/A |
Tubes à échantillons pour rack d’échantillons à 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Hauteur 70-105 mm Diam. 10-17 mm |
Types de code-barre d’échantillon | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8 |
Dilution d’échantillon | Allergie Auto-immunité |
Allergie Auto-immunité |
N/A | Auto-immunité | Auto-immunité |
Détection de niveau et de caillot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tests réflexes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Échantillons urgent | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Réactifs | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. Loaded Chargé par lots avec les réactifs ImmunoCAP ou EliA | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. | Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Type d’étalonnage | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) | Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Stabilité de l’étalonnage | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours |
Exigences concernant l’eau pour la solution de rinçage | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* | Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Dépannage et assistance à distance | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Température ambiante | 18 à 32°C |
18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C | 18 à 32°C |
Alimentation électrique | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensions (HxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186 x 127 x 75 cm avec table 73 x 50 x 30 in |
215 x 183 x 105 cm 85 x 72 x 42 in |
195 x 411 x 135 cm 77 x 162 x 53 in |
195 x 619 x 135 cm 77 x 244 x 53 in |
Poids à vide | 47 kg / 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*L’eau de qualité CLRW (Clinical laboratory reagent water) peut être utilisée à la place de l’eau de qualité laboratoire de type II ; directive approuvée - 4e édition.
L’instrument Phadia™ 200 est le plus compact de nos instruments entièrement automatisés. Il est suffisamment petit pour s’adapter à une paillasse, et pourtant capable d’analyser la gamme complète de plus de 700 tests différents ImmunoCAP™ et EliA™ pour faciliter le diagnostic des allergies et des maladies auto-immunes.
L’instrument Phadia 200 s’adapte à tous les flux de travail, vous permettant de conserver le contrôle de vos propres échantillons, d’augmenter la flexibilité de vos tests et d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation des instruments. Il offre un moyen simple dans un espace réduit d’étendre la gamme de tests que vous proposez et le nombre de tests que vous analysez, tout en fournissant les mêmes résultats quantitatifs de haute qualité que ceux obtenus avec tous nos Systèmes de Laboratoire Phadia™. En outre, la formation produit est rapide.
* La configuration en cluster permet d’utiliser plusieurs instruments Phadia en réseau avec un seul ordinateur Phadia Prime.
* 96 tests ImmunoCAP par lot ou 48 tests EliA par lot.
Avant de continuer...
Nous avons remarqué que vous visitez peut-être une version de notre site Web qui ne correspond pas à votre position actuelle. Souhaitez-vous afficher le contenu en fonction de votre région ?
Contactez-nous
Vous souhaitez utiliser nos solutions dans votre laboratoire ou votre cabinet médical ?
Vous n'êtes pas un professionnel de laboratoire ou un professionnel de santé mais souhaitez en savoir plus sur les tests d'allergie ?
Visitez Allergy InsiderChoisissez votre langue