Recent searches Clear History
Contatti
Hidden Button for comparing instuments
Phadia 200 Creato per fare la differenza
Sistema Phadia 200
Confronta i Sistemi
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Ingombro ridotto. Un grande passo avanti nell'automazione da banco.
Il sistema Phadia™ 200 è il più piccolo dei nostri strumenti completamente automatizzati. Le sue dimensioni sono talmente ridotte da consentire il posizionamento su un banco di lavoro, ma allo stesso tempo è in grado di eseguire un pannello completo di oltre 700 test ImmunoCAP™ ed EliA™ per agevolare la diagnosi di allergie e malattie autoimmuni.
Adattabile a qualsiasi flusso di lavoro
Il sistema Phadia 200 si adatta a qualsiasi flusso di lavoro, consentendo di mantenere il controllo dei campioni, aumentare la flessibilità dei test e migliorare l'efficienza operativa attraverso l'automazione degli strumenti. Consente di espandere in modo semplice la gamma di test disponibili e il numero delle analisi eseguite, in spazi limitati, con un tempo ridotto necessario per la formazione e con gli stessi risultati quantitativi di alta qualità che ci si aspetta da un Sistema di Laboratorio Phadia™.
Guarda il video
Vista del lato sinistro del Sistema Phadia 200
Vista dall'alto del Sistema Phadia 200
Vista del lato destro del Sistema Phadia 200
Grande flessibilità
  • Ingombro ridotto per una maggiore flessibilità nella configurazione dello spazio di lavoro.
  • Capacità di eseguire la nostra gamma diagnostica completa.
  • Un investimento per il futuro con la disponibilità di un numero crescente di test ImmunoCAP ed EliA.
  • Funzionamento autonomo, collegamento in rete o in cluster* connesso con altri Sistemi Phadia, per adattarsi al flusso di lavoro.
Grande efficienza
  • Autonomia operativa: automazione completa dalla scansione dei campioni ai risultati finali.
  • Riduzione del rischio di errore umano grazie a una maggiore automazione.
  • Integrazione con il LIS per garantire flussi di lavoro semplificati. 
  • Formazione rapida ed efficiente con il software Phadia™ Prime.
  • Rilascio automatizzato dei risultati dei test approvati per fornire rapidamente i risultati ai clienti.
  • Lavorazione anche di 42 campioni contemporaneamente per ottenere fino a 192 risultati analitici* al giorno.
Sicurezza eccellente
  • Risultati quantitativi per gli anticorpi clinicamente rilevanti tracciabili secondo gli standard di riferimento internazionali.
  • Coerenza dei dati comprovata nel tempo per i test ImmunoCAP ed EliA.
  • Curva di calibrazione memorizzata per 28 giorni.
  • Supporto e risoluzione dei problemi ottimizzati dalla connettività con Phadia LabCommunity.
  • Connessione con il LIS per un trasferimento dei dati efficiente e sicuro.
* La configurazione a cluster consente ai diversi sistemi Phadia in rete di funzionare con un unico computer Phadia Prime.
*96 test ImmunoCAP per lotto o 48 test EliA per lotto.
Funzionalità del Sistema Phadia 200
Esplora la gamma completa dei Sistemi di Laboratorio Phadia.
Visualizza tutti i Sistemi
Scopri tutti i test che è possibile eseguire sul Sistema Phadia 200.
Visualizza i test
Visualizza tutti i test e i sistemi disponibili.
Visualizza il catalogo