Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoinmunidad |
Autoinmunidad | N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Descripción del sistema | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Procesamiento | Lote | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
Rendimiento máximo | Up to 96 test results per Lote | Hasta 60 resultados por hora | Hasta 240 resultados / hora | Hasta 480 resultados / hora | Hasta 960 resultados / hora |
Tipos de muestras | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 10 positions |
Altura: 42-100mm Diam. 10-16mm |
Altura 50-110mm Diam. 10-17mm |
Altura 50-105mm Diam. 10-17mm |
N/A | N/A |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Tipos de códigos de barras de las muestras | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Dilución de muestras | Alergia Autoinmunidad |
Alergia Autoinmunidad |
N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Nivel y detección de agregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Contranálisis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Muestras STAT | No | Sí | No | Sí | Sí |
Reactivos | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina. Se carga por por tanda con reactivos de ImmunoCAP o EliA | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Tipo de calibración | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Estabilidad de calibración | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días |
Requisitos de agua para la solución de enjuague | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Soporte y resolución de problemas remoto | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura ambiental de funcionamiento: | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
Requisitos eléctricos | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pulgadas) | 186x127x75 cm w/ table 73x50x30 pulgadas |
215x183x105 cm 85x72x42 pulgadas |
195x411x135 cm 77x162x53 pulgadas |
195x619x135 cm 77x244x53 pulgadas |
Peso (vacío) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Puede usarse CLRW (agua para laboratorio clínico) en lugar de agua para laboratorio de grado II; pauta aprobada en la cuarta edición.
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
EliA | Autoinmunidad |
Autoinmunidad | N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Descripción del sistema | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado | Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Procesamiento | Lote | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
Rendimiento máximo | Up to 96 test results per Lote | Hasta 60 resultados por hora | Hasta 240 resultados / hora | Hasta 480 resultados / hora | Hasta 960 resultados / hora |
Tipos de muestras | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma | Suero, plasma |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 10 positions |
Altura: 42-100mm Diam. 10-16mm |
Altura 50-110mm Diam. 10-17mm |
Altura 50-105mm Diam. 10-17mm |
N/A | N/A |
Sample Tubes for Sample Rack w/ 5 positions |
N/A | N/A | N/A | Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Altura 70-105mm Diam. 10-17mm |
Tipos de códigos de barras de las muestras | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5 *No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8 |
Dilución de muestras | Alergia Autoinmunidad |
Alergia Autoinmunidad |
N/A | Autoinmunidad | Autoinmunidad |
Nivel y detección de agregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Contranálisis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Muestras STAT | No | Sí | No | Sí | Sí |
Reactivos | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina. Se carga por por tanda con reactivos de ImmunoCAP o EliA | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina | Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Tipo de calibración | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). | Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Estabilidad de calibración | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días |
Requisitos de agua para la solución de enjuague | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* | Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Soporte y resolución de problemas remoto | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
Temperatura ambiental de funcionamiento: | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
Requisitos eléctricos | 110-240 V 50/60 Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pulgadas) | 186x127x75 cm w/ table 73x50x30 pulgadas |
215x183x105 cm 85x72x42 pulgadas |
195x411x135 cm 77x162x53 pulgadas |
195x619x135 cm 77x244x53 pulgadas |
Peso (vacío) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Puede usarse CLRW (agua para laboratorio clínico) en lugar de agua para laboratorio de grado II; pauta aprobada en la cuarta edición.
El instrumento Phadia™ 200 es el más pequeño de nuestros instrumentos completamente automatizados, lo suficientemente pequeño para caber en una potaya y, aun así, es capaz de realizar un menú completo de más de 700 pruebas diferentes de ImmunoCAP™ y EliA™ para facilitar el diagnóstico de enfermedades autoinmunes y alérgicas.
El instrumento Phadia 200 se adapta a cualquier flujo de trabajo, lo que le permite mantener el control de sus propias muestras, aumentar la flexibilidad de sus pruebas y mejorar la eficiencia operativa mediante la automatización de los instrumentos. Proporciona una forma sencilla de ampliar fácilmente la gama de pruebas que ofrece y la cantidad de pruebas que se realizan en un espacio limitado, con poco tiempo de formación y con los mismos resultados cuantitativos de alta calidad que puede esperar de cualquiera de nuestros sistemas de laboratorio Phadia™.
* La configuración agrupada permite que varios instrumentos Phadia conectados en red funcionen con un único ordenador Phadia Prime.
*96 pruebas ImmunoCAP por procesado o 48 pruebas EliA por procesado.
Antes de continuar...
Hemos observado que puede estar visitando una versión de nuestro sitio web que no coincide con su ubicación actual. ¿Desea ver el contenido adaptado a su región?
Contacto
¿Tiene interés en utilizar nuestras soluciones en su laboratorio o en la práctica sanitaria?
¿No eres un profesional de laboratorio o un proveedor de atención médica pero deseas obtener más información sobre las pruebas de alergia?
Visita Allergy InsiderElija su idioma preferido