ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
장비 비교 숨김 버튼
Phadia 200 장비
장비 비교
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
작은 점유 공간으로 탁월한 벤치탑 자동화 성능
Phadia™ 200 장비는 당사의 완전 자동화 장비 중 가장 작은 장비로서 벤치탑에 알맞을 정도로 작지만 알레르기 및 자가면역질환 진단에 사용되는 700가지가 넘는 다양한 메뉴의 ImmunoCAP™ 및 EliA™ 검사를 실행할 수 있습니다.
모든 워크플로우에 적합
Phadia 200 장비는 어떤 워크플로우에도 적합하며, 사용자가 직접 시료를 컨트롤하고, 검사 유동성을 높이며, 장비 자동화를 통해 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이 장비는 한정된 공간에서 제공되는 검사의 범위와 실행하는 검사의 횟수를 쉽게 확장할 수 있는 간단한 방법을 제공하며, 적은 교육 기간으로 모든 Phadia™ Laboratory Systems에서 기대할 수 있는 동일한 고품질의 정량적 결과를 제공합니다.
Phadia 200 장비 좌측면
Phadia 200 장비 상단면
Phadia 200 장비 우측면
뛰어난 유연성
  • 작업 공간 구성의 유연성을 높여주는 작은 점유 공간
  • 당사의 전체 검사 메뉴 실행 가능
  • 미래에 대한 투자로서 점점 확장되는 ImmunoCAP 및 EliA 검사에 대한 액세스 제공
  • 사용자 워크플로우에 따라 독립형 작동, 네트워크 연결 또는 다른 Phadia 장비와 클러스터* 네트워크 연결 가능
뛰어난 효율성
  • 시료 스캐닝부터 최종 결과까지 완전 자동화된 검사가 가능한 무인 작동 기능
  • 자동화 수준 향상을 통한 인적 오류의 위험 감소
  • LIS 통합을 통해 간소화된 워크플로우 보장 
  • Phadia™ Prime 오퍼레이터 소프트웨어를 통한 빠르고 효율적인 교육
  • 승인된 검사 결과의 자동 출력을 통해 고객에게 신속한 결과 제공 가능
  • 한 번에 최대 42개의 시료 처리 및 하루에 최대 192개의* 검사 결과 제공
뛰어난 신뢰성
  • 국제 참조 표준에 따라 추적 가능한 임상적으로 관련된 항체의 정량적 결과 제공
  • 장기간 검증된 ImmunoCAP 및 EliA 검사 데이터의 일관성
  • 28일간 저장되는 보정 곡선
  • Phadia LabCommunity 연결을 통해 향상된 지원 및 문제 해결
  • 효율적이고 안전한 데이터 전송을 위한 LIS 연결
*클러스터 설정은 여러 개의 Phadia 장비가 하나의 Phadia Prime 컴퓨터와 함께 네트워크로 연결된 상태로 작동할 수 있도록 합니다.
*배치당 96개의 ImmunoCAP 검사 또는 배치당 48개의 EliA 검사
Phadia 200 장비 기능
Phadia Laboratory Systems의 전체 제품군을 확인해 보십시오.
모든 시스템 보기
Phadia 200에서 실행할 수 있는 모든 검사를 확인해 보십시오.
검사 보기
사용 가능한 모든 검사 및 장비를 확인해 보십시오.
카탈로그 보기