Anna 和 Oliver 皆為 8 歲,並有樺樹和黃豆過敏病史,兩人皆在花粉季和皮膚乾燥期間經歷鼻炎之苦後,向醫療人員尋求協助。
負責 Anna 和 OIiver 的醫療人員檢視了他們全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以黃豆的成分進行檢測。
兩位兒童具有樺樹和黃豆過敏病史,他們在花粉季出現皮膚乾燥與鼻炎的症狀後,向醫療人員尋求協助。
檢測 | 類型 | Anna 的結果 | Oliver 的結果 |
雞蛋 | 完整過敏原 | 0 | 0 |
牛奶 | 完整過敏原 | 0 | 0 |
黃豆 | 完整過敏原 | +2 | +2 |
小麥 | 完整過敏原 | 0 | 0 |
魚類 | 完整過敏原 | 0 | 0 |
樺樹 | 完整過敏原 | +2 | +1 |
貓尾草 | 完整過敏原 | 0 | 0 |
之前的醫療人員診斷出 Anna 和 Oliver 對樺樹和黃豆過敏。她建議在樺樹花粉季期間使用口服抗組織胺,並指示他們避免食用黃豆和黃豆製品。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Anna 的結果 | Oliver 的結果 |
黃豆 | 完整過敏原 | 0.8 | 24 |
Gly m 4 | 過敏原成分 | 15 | 2.5 |
Gly m 5 | 過敏原成分 | <0.1 | 16.2 |
Gly m 6 | 過敏原成分 | <0.1 | 6.7 |
樺樹 | 完整過敏原 | 58 | 20 |
Anna 的檢測結果,顯示樺樹花粉和黃豆之間產生了臨床相關的交叉反應。Gly m 4 的特異性 IgE 抗體通常與局部反應有關。然而患者仍可能會出現全身性反應,尤其是當攝取大量低度加工的黃豆製品 (如豆漿) 時。若其臨床病史不明,建議可進行食物激發試驗,以確認黃豆過敏的診斷是否正確。1
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
醫療人員建議 Anna:
後續追蹤
Oliver 的檢測結果顯示他對於 Gly m 5 的致敏化反應程度,讓他因食用黃豆製品而產生嚴重過敏反應的風險增加,即便只是小量亦然。1
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
醫療人員建議 Oliver:
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。