만 8세인 Anna와 Oliver 두 아이 모두 자작나무와 콩 알레르기가 있으며 꽃가루가 날리는 계절에 비염 및 피부 건조 증상이 나타나 담당 의사의 진찰을 받았습니다.
Andrea와 OIiver의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 콩 성분항원을 사용하여 검사해 보기로 했습니다.
자작나무와 콩 알레르기 병력이 있는 두 명의 어린이가 꽃가루가 날리는 계절에 건조한 피부와 비염 증상이 나타나자 의사를 찾아갑니다.
검사 | 유형 | Anna의 결과 | Oliver의 결과 |
---|---|---|---|
계란 | 전체 항원 | 0 | 0 |
우유 | 전체 항원 | 0 | 0 |
콩 | 전체 항원 | +2 | +2 |
밀 | 전체 항원 | 0 | 0 |
생선 | 전체 항원 | 0 | 0 |
자작나무 | 전체 항원 | +2 | +1 |
티모시 잔디 | 전체 항원 | 0 | 0 |
검사 | 유형 | Anna의 결과 | Oliver의 결과 |
---|
이전에 Anna와 Oliver를 진료했던 의사는 두 아이에게 자작나무와 콩 알레르기가 있다고 진단했습니다. 또한 자작나무 꽃가루가 날리는 계절에 경구용 항히스타민제를 사용하고 콩과 콩 제품을 피하라고 권고했습니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 | 유형 | Anna의 결과 | Oliver의 결과 |
---|---|---|---|
콩 | 전체 항원 | 0.8 | 24 |
Gly m 4 | 알레르기 성분항원 | 15 | 2.5 |
Gly m 5 | 알레르기 성분항원 | <0.1 | 16.2 |
Gly m 6 | 알레르기 성분항원 | <0.1 | 6.7 |
자작나무 | 전체 항원 | 58 | 20 |
검사 | 유형 | Anna의 결과 | Oliver의 결과 |
---|
Anna의 검사 결과는 자작나무 꽃가루와 콩 사이에 임상적으로 관련된 교차 반응이 있음을 나타냅니다. Gly m 4에 대한 특이 IgE 항체는 종종 국소 반응과 관련이 있습니다. 하지만 특히 두유처럼 가공이 덜 된 콩을 다량 섭취했을 때는 전신 반응이 일어날 수 있습니다. 임상 병력이 불분명한 경우 콩 알레르기를 확인하기 위해 경구식품유발검사(oral food challenge)를 시도해 볼 수 있습니다.1
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
Anna의 담당 의사는 다음과 같이 조언합니다.
추적관찰
Gly m 5에 대한 감작 수준으로 보아 Oliver는 소량이라도 콩을 먹으면 심각한 알레르기 반응을 일으킬 위험이 높습니다.1
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
Oliver의 담당 의사는 다음과 같이 조언합니다.
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.