Anna und Oliver, beide 8 Jahre alt, haben eine Vorgeschichte von Birkenpollen- und Sojaallergie. Beide besuchen ihren Arzt aufgrund von Rhinitis und trockener Haut in der Pollensaison.
Der Arzt, der Anna und Oliver behandelt, erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt einen Test mit Sojakomponenten zu veranlassen.
Zwei Kinder mit einer Vorgeschichte von Birkenpollen- und Sojaallergie besuchen ihren Arzt aufgrund von Rhinitis und trockener Haut in der Pollensaison.
Test |
Typ |
Annas Ergebnisse |
Olivers Ergebnisse |
Hühnerei |
Gesamtallergen |
0 |
0 |
Milch |
Gesamtallergen |
0 |
0 |
Soja |
Gesamtallergen |
+2 |
+2 |
Weizen |
Gesamtallergen |
0 |
0 |
Fisch |
Gesamtallergen |
0 |
0 |
Birke |
Gesamtallergen |
+2 |
+1 |
Lieschgras |
Gesamtallergen |
0 |
0 |
Annas und Olivers vorherige Ärztin diagnostizierte bei ihnen Birkenpollen- und Sojaallergie. Sie empfahl die Einnahme oraler Antihistaminka während der Birkenpollensaison und wies sie an, Soja- und Sojaprodukte zu meiden.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Test | Typ | Annas Ergebnisse | Olivers Ergebnisse |
Soja | Gesamtallergen | 0,8 | 24 |
Gly m 4 | Allergenkomponente | 15 | 2,5 |
Gly m 5 | Allergenkomponente | <0,1 | 16,2 |
Gly m 6 | Allergenkomponente | < 0,1 | 6,7 |
Birke | Gesamtallergen | 58 | 20 |
Annas Ergebnisse zeigen eine klinisch relevante Kreuzreaktion zwischen Birkenpollen und Soja an. Spezifische Antikörper gegen Gly m 4 führen oft zu lokalen Reaktionen. Es kann jedoch auch zu systemischen Reaktionen kommen, insbesondere beim Konsum großer Mengen von gering verarbeitetem Soja, z. B. Sojamilch. Wenn die klinische Anamnese nicht eindeutig ist, empfiehlt sich ein Nahrungsmittelprovokationstest, um die Diagnose einer Sojaallergie zu bestätigen.1
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
Annas Arzt empfiehlt ihr Folgendes:
WEITERER VERLAUF
Das Ausmaß der Sensibilisierung gegenüber Gly m 5 in Olivers Ergebnissen zeigt an, dass für ihn ein erhöhtes Risiko heftiger Reaktionen beim Verzehr von Soja besteht, selbst bei kleinen Mengen.1
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
Olivers Arzt empfiehlt ihm Folgendes:
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.