Anna et Olivier, tous deux âgés de 8 ans, présentent une histoire d’allergie au bouleau et au soja. Ils consultent leur médecin pour des symptômes de rhinite pendant la saison pollinique et un dessèchement cutané.
Le médecin d’Anna et Olivier procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets des deux enfants et décide d’effectuer des tests en utilisant les composants du soja.
Deux enfants avec une histoire d’allergie au bouleau et au soja se rendent chez leur médecin après avoir souffert de dessèchement cutané et de rhinite pendant la saison pollinique.
Test | Type | Résultats d’Anna | Résultats d’Olivier |
Blanc d’œuf | Allergène complet | 0 | 0 |
Lait de vache | Allergène complet | 0 | 0 |
Soja | Allergène complet | +2 | +2 |
Blé | Allergène complet | 0 | 0 |
Poisson | Allergène complet | 0 | 0 |
Bouleau | Allergène complet | +2 | +1 |
Phléole des prés | Allergène complet | 0 | 0 |
L’ancien médecin d’Anna et Olivier leur avait diagnostiqué une allergie au bouleau et au soja. Elle leur avait recommandé des antihistaminiques oraux pendant la saison du pollen de bouleau et leur avait conseillé d’éviter le soja et les produits à base de soja.
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Test | Type | Résultats d’Anna | Résultats d’Olivier |
Soja | Allergène complet | 0,8 | 24 |
Gly m 4 | Composant allergénique | 15 | 2,5 |
Gly m 5 | Composant allergénique | <0,1 | 16,2 |
Gly m 6 | Composant allergénique | < 0,1 | 6,7 |
Bouleau | Allergène complet | 58 | 20 |
Les résultats d’Anna indiquent une réaction croisée cliniquement pertinente entre le pollen de bouleau et le soja. Les IgE spécifiques anti-Gly m 4 sont souvent associées à des réactions locales. Cependant, des réactions systémiques peuvent survenir, en particulier en cas de consommation de grandes quantités de soja faiblement transformé, par exemple le lait de soja. Si l’histoire clinique n’est pas claire, il peut être souhaitable de procéder à un test de provocation alimentaire pour confirmer le diagnostic d’allergie au soja.1
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
Le médecin d’Anna lui conseille de :
SUIVI
Les résultats d’Olivier indiquent que son niveau de sensibilisation à Gly m 5 est associé à un risque accru de réaction sévère en cas d’ingestion de soja, même en petites quantités.1
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
Le médecin d’Olivier :
SUIVI
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.