6 歲 的 Tim 疑似有花生過敏病史,因為從未接受過敏原致敏化反應檢測,因而向醫療人員尋求協助。
負責 Tim 的醫療人員檢視了他全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以可反映其成分的完整花生過敏原進行檢測。
瞭解特異性 IgE 檢測如何確認 Tim 是否會對花生產生臨床過敏。
這些檢測結果與病患的病歷和症狀,可一同協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Tim 的結果 |
---|---|---|
花生 | 完整過敏原 | 1.6 |
Ara h 1 | 過敏原成分 | <0.1 |
Ara h 2 | 過敏原成分 | <0.1 |
Ara h 3 | 過敏原成分 | <0.1 |
Ara h 8 | 過敏原成分 | 2.79 |
Ara h 9 | 過敏原成分 | <0.1 |
檢測 | 類型 | Tim 的結果 |
---|
Tim 對 Ara h 8 的致敏化反應,與嘴部和唇部發癢刺痛等局部反應有關,但產生全身性反應的風險較低。Tim 可能實際上會對樺樹花粉產生致敏化反應,這屬於交叉反應,且與對 Ara h 8 的反應相似。Tim 對於和嚴重過敏反應有關的三種堅果儲藏蛋白,皆無出現致敏化反應。1-3
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
選擇您偏好的語言