Tim, ein 6 Jahre alter Junge mit Verdacht auf Erdnussallergie, besucht seinen Arzt, da er noch nie auf eine Allergen-Sensibilisierung getestet wurde.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und fordert Tests mit dem Erdnuss-Allergengesamtextrakt und Erdnusskomponenten an.
Erfahren Sie, wie spezifische IgE-Testergebnisse zeigen können, ob Tim ein Risiko für schwere allergische Reaktionen hat.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen helfen dabei, die Diagnose zu bestätigen.
Test | Typ | Tims Ergebnisse |
Erdnüsse | Allergengesamtextrakt | 1,6 |
Ara h 1 | Allergenkomponente | <0,1 |
Ara h 2 | Allergenkomponente | <0,1 |
Ara h 3 | Allergenkomponente | <0,1 |
Ara h 8 | Allergenkomponente | 2,79 |
Ara h 9 | Allergenkomponente | < 0,1 |
Tims Sensibilisierung gegen Ara h 8 geht mit lokalisierten Reaktionen wie Jucken und Kribbeln in Mund und Lippen, aber einem geringen Risiko für systemische Reaktionen einher. Tim weist möglicherweise eine Sensibilisierung gegen Birkenpollen auf, die kreuzreaktiv ist und eine ähnliche Reaktion wie Ara h 8 bewirkt. Er zeigt keine nachweisbare Sensibilisierung gegen drei Speicherproteine in Erdnüssen, die mit schweren Reaktionen assoziiert sind.1-3
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.