Tim ha 6 anni e una presunta anamnesi di allergia alle arachidi. Viene visitato dal medico in quanto non è mai stato sottoposto a test di sensibilizzazione allergenica.
Il medico esegue una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di sottoporre Tim al test per l'allergene estrattivo delle arachidi, con Reflex Test per le componenti molecolari allergeniche.
Informazioni su come i test delle IgE specifiche possono dimostrare l'eventuale allergia clinica alle arachidi di Tim.
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Test | Tipo | Risultati di Tim |
Arachide |
Allergene estrattivo |
1,6 |
Ara h 1 |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
Ara h 2 |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
Ara h 3 |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
Ara h 8 |
Componente molecolare allergenica |
2,79 |
Ara h 9 |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
La sensibilizzazione di Tim ad Ara h 8 è associata a reazioni localizzate, come prurito e formicolio alla bocca e alle labbra, ma ad un basso rischio di reazione sistemica. Tim può effettivamente essere sensibilizzato al polline di betulla, che è cross-reattivo e risponde in modo simile ad Ara h 8. Tim non presenta una sensibilizzazione apprezzabile alle proteine di deposito delle noci associate a reazioni gravi.1-3
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
PIANO DI GESTIONE CLINICO
FOLLOW-UP
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.