Thiago, um menino de 6 anos e suposto histórico de alergia ao amendoim, visita seu médico porque nunca fez testes de sensibilização a alérgenos.
O médico de Thiago analisa o seu histórico clínico completo, realiza um exame físico e decide realizar os testes sanguíneos usando o alérgeno completo e os componentes do amendoim.
Descubra como os testes específicos para IgE podem mostrar se Thiago tem alergia clínica ao amendoim.
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Teste | Tipo | Resultados de Thiago |
Amendoim | Alérgeno completo | 1,6 |
Ara h 1 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Ara h 2 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Ara h 3 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Ara h 8 | Componente de alérgeno | 2,79 |
Ara h 9 | Componente de alérgeno | <0,1 |
A sensibilização de Thiago à Ara h 8 está associada a reações localizadas, como prurido e formigamento da boca e dos lábios, mas há baixo risco de reação sistêmica. Na verdade, Thiago pode ser sensível ao pólen de bétula, que tem reação cruzada e responde semelhantemente à Ara h 8. Thiago não mostra sensibilização detectável às três proteínas de armazenamento das nozes e castanhas associadas a reações graves.1-3
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.