Recent searches Clear History
Fale conosco
Alergia ao pólen: identificar a sensibilização principal para aumentar a probabilidade de desfecho bem sucedido com a imunoterapia específica
Maria, 27 anos, e Ricardo, 29 anos, visitam seu médico para obter informações adicionais sobre suas alergias ao pólen e pedem por uma imunoterapia específica (ITE).
O médico de Maria e Ricardo realiza um histórico clínico completo e exames físicos, e decide fazer testes usando componentes do pólen de gramíneas, já que testes com componentes alergênicos podem ajudar a elaborar planos de manejo adequados.
Será que os testes que usam componentes de gramínea e pólen podem ajudar a elaborar planos de manejo adequados para Maria e Ricardo?
Histórico do paciente
História familiar
  • Nenhuma
Histórico pessoal de Maria e Ricardo
  • Rinoconjuntivite sazonal recorrente nos últimos 10 anos.
  • Sintomas de asma durante o verão nos últimos 2 anos.
Teste cutâneo
Teste
Tipo
Resultados de Maria
Resultados de Ricardo
Mistura de gramíneas
Alérgeno completo
+4
+4
Bétula
Alérgeno completo
+3
+3
O último médico de Maria recomendou que ela tomasse antihistamínicos para suas alergias.
Resultados do teste ImmunoCAPTM (kUA/l)
Teste
Tipo
Resultados de Maria
Resultados de Ricardo
Capim Phleum pratense
Alérgeno completo
49
22
Bétula
Alérgeno completo
6,9
8,1
Resultados dos testes ImmunoCAP™ de Ricardo e Maria
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Resultados do teste ImmunoCAPTM (kUA/l)
Teste
Tipo
Resultados de Maria
Resultados de Ricardo
Phl p 1
Componente de alérgeno
22
<0,1
Phl p 2
Componente de alérgeno
3,8
<0,1
Phl p 4
Componente de alérgeno
1,8
<0,1
Phl p 5b
Componente de alérgeno
11
<0,1
Phl p 6
Componente de alérgeno
7
<0,1
Phl p 11
Componente de alérgeno
2,7
<0,1
Phl p 7
Componente de alérgeno
<0,1
9,7
Phl p 12
Componente de alérgeno
7,3
2,1
Bet v 1
Componente de alérgeno
<0,1
<0,1
Bet v 2
Componente de alérgeno
6,3
7,6
Bet v 4
Componente de alérgeno
<0,1
3,2
Diagnóstico diferencial
Maria
Os níveis significativos de IgE à Phl p 1 e Phl p 5b de Maria indicam sensibilização principal ao pólen de gramíneas. A imunoterapia específica para capim Phleum pratense é sugerida, já que o padrão de anticorpo à IgE específica de componente indica que esse tipo de gramínea é o principal sensibilizador. A resposta à profilina (Phl p 12 e Bet v 2) explica o resultado positivo para extrato de bétula, uma vez que a profilina também é encontrada em alimentos vegetais, árvores e pólen de ervas daninhas.1
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
  • Alergia ao pólen de capim Phleum pratense.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
  • O médico de Maria a orienta a realizar a imunoterapia específica (ITE) para capim Phleum pratense.
ACOMPANHAMENTO
  • Após dois anos de ITE, os sintomas da alergia ao pólen de Maria melhoraram significativamente.
Ricardo
Ricardo não mostra sensibilização aos componentes específicos de gramíneas. Junto com a resposta significativa da IgE dos componentes de reação cruzada à Phl p 7 (polcalcina) e Phl p 12 (profilina), isso indica que a sensibilização ao pólen não se origina do pólen de gramíneas..1,2 As respostas da polcalcina (Phl p 7 e Bet v 4) e da profilina (Phl p 12 e Bet v 2) explicam o resultado positivo ao extrato de bétula.1,2
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
  • Não há alergia principal ao pólen de gramíneas.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
  • Ricardo foi orientado por seu médico a realizar mais testes para entender qual tipo de pólen pode explicar seu padrão de sensibilização.
  • Investigações adicionais identificaram a artemísia como a principal fonte de sensibilização de Ricardo.
ACOMPANHAMENTO
  • Ricardo tem uma consulta com seu médico um ano depois — e ele está indo bem.
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.
Referências
  1. Popescu F-D. Cross-reactivity between aeroallergens and food allergens. World Journal of Methodology. 2015;5(2):31-50. doi:10.5662/wjm.v5.i2.31.
  2. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.