Antônio e Isabel, que têm 18 meses de vida e histórico de eczema e alergia ao leite, visitam seu médico para obter orientações adicionais sobre sua alergia ao leite.
Seu médico realiza um histórico clínico completo e um exame físico dos dois, e decide fazer os testes sanguíneos usando o alérgeno completo e os componentes do leite.
Antônio e Isabel foram diagnosticados com alergia ao leite. Porém, as alergias podem mudar ao longo do tempo.
Teste | Tipo | Resultados de Antônio | Resultados de Isabel |
Leite | Alérgeno completo | +4 | +5 |
Antônio e Isabel tiveram um teste cutâneo negativo para ovo.
Teste | Tipo | Resultados de Antônio | Resultados de Isabel |
Leite | Alérgeno completo | 18 | 25 |
Com base no histórico, avaliação e testes, seu profissional de saúde anterior recomendou que o leite de vaca fosse eliminado da dieta e substituído por fórmula sem leite.
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Teste | Tipo | Resultados de Antônio | Resultados de Isabel |
Leite | Alérgeno completo | 10,2 | 20,6 |
Bos d 4 (α-lactoalbumina) | Componente de alérgeno | 3,8 | 2,2 |
Bos d 5 (β-lactoglobulina) | Componente de alérgeno | 0,7 | 1,0 |
Bos d 8 (caseína) | Componente de alérgeno | 1,4 | 21,5 |
O baixo nível de sensibilização de Antônio à caseína Bos d 8 indica que ele pode ter tolerância ao leite extremamente aquecido. Um teste de provocação oral com leite aquecido pode ser realizado para confirmar o diagnóstico. Com o teste de componentes e de provocação oral e acompanhamento, a qualidade de vida de Antônio poderia ter sido melhorada: Não há a necessidade de evitar o leite rigorosamente e a família não precisa se preocupar com o risco de que ele consuma produtos que contenham leite extremamente aquecido, como bolos e biscoitos.1,2
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
ACOMPANHAMENTO
Os níveis significativos da IgE a Bos d 8 de Isabel indicam que ela tem um risco de reação grave a todas as formas de leite.1,2
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.