Antonio e Isabel, de 18 meses con antecedentes de alergia a la leche y eccema, acuden a consulta porque quiere tener más información sobre su alergia a la leche.
El médico de Antonio e Isabel hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con alérgenos completos de leche y de componentes.
A Antonio e Isabel les diagnosticaron alergia a la leche. Pero las alergias cambian con el tiempo.
Prueba | Tipo | Resultados de Antonio | Resultados de Isabel |
Leche | Alérgeno completo | +4 | +5 |
Antonio e Isabel dieron negativo en la prueba de punción cutánea para el huevo.
Prueba | Tipo | Resultados de Antonio | Resultados de Isabel |
Leche | Alérgeno completo | 18 | 25 |
Según los antecedentes, la evaluación y las pruebas, su anterior médico recomendó eliminar la leche de vaca de su dieta y sustituirla por una fórmula sin leche.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Antonio | Resultados de Isabel |
Leche | Alérgeno completo | 10,2 | 20,6 |
Bos d 4 (α-lactoalbúmina) | Componente de alérgeno | 3,8 | 2,2 |
Bos d 5 (β-lactoglobulina) | Componente de alérgeno | 0,7 | 1,0 |
Bos d 8 (caseína) | Componente de alérgeno | 1,4 | 21,5 |
El bajo nivel de sensibilización de Antonio a la caseína Bos d 8 indica que puede tener tolerancia a la leche que se ha cocinado durante un tiempo prolongado. Para confirmar el diagnóstico, se puede realizar una prueba de provocación oral con leche cocinada durante un tiempo prolongado. Con los componentes y la prueba de provocación oral de seguimiento, la calidad de vida de Antonio podría haber mejorado: No hay necesidad de evitar estrictamente la leche ni de causar estrés en la familia por evitar productos que contengan leche cocinada durante un tiempo prolongado, como bizcochos y galletas.1,2
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Los niveles significativos de Isabel de IgE a Bos d 8 indican un riesgo de reacción grave a cualquier forma de leche.1,2
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.