Recent searches Clear History
聯絡我們
ImmunoCAP™ 過敏原成分檢測
發掘可協助您量身打造病患管理計畫的資訊
過敏原成分檢測有助於深入瞭解食物、呼吸道和昆蟲毒液過敏。1,2
有興趣將 ImmunoCAP 加入檢測組合中的實驗室人員,請探索 ImmunoCAP 產品目錄
一个男人在草地上休息时抚摸他的狗
ImmunoCAP 過敏原檢測是什麼?
先進的特異性 IgE 血液檢測
過敏原成分檢測可測量對完整過敏原中分子的過敏致敏化,以利深入瞭解成因、風險和症狀管理。1,2
過敏原成分檢測可測量對完整過敏原中分子的過敏致敏化,以利深入瞭解成因、風險和症狀管理。1,2
對這些不同蛋白質的致敏化可提供關於病患疾病狀態的寶貴資訊。1
瞭解病患可能對何種蛋白質產生反應,可讓您深入瞭解他們的潛在過敏。1
瞭解病患可能對何種蛋白質產生反應,可讓您深入瞭解他們的潛在過敏。1
結合症狀與病患病史,此資訊有助於建立完整且全面的管理計畫,改善病患的生活品質。1,2
現在就與 ImmunoCAP 專家聯繫,開始使用過敏原成分。
為什麼要使用 ImmunoCAP 過敏原成分檢測?
為詳細症狀管理提供詳細資訊
對於初級照護提供者和專科醫師而言,過敏原成分檢測有助於解答重要問題,其可縮小鑑別診斷範圍並最佳化病患管理。1,2
獲得問題的解答,例如... 
dog
症狀是公狗還是母狗所致?2
eggs
對病患而言,經過烘焙的雞蛋和/或牛奶會比生食更安全嗎?2
almond
對於花生嚴重過敏的風險是否足夠低,而可以進行食物誘發試驗?2
almond
哪種免疫療法最適合病患?2
bee
這是臨床木本堅果致敏,還是對樹木花粉的交叉反應?2
探索過敏原成分案例研究 ,瞭解完整的檢測潛力。
提供哪些 ImmunoCAP 過敏原成分?
有超過 100 種過敏原成分可供使用
一些最常見的 ImmunoCAP 過敏原成分檢測包括:*
塵蟎
花生
牛奶
花粉
木本堅果
小麥
大豆
探索更多過敏原成分檢測的機會
ImmunoCAP 檢測訂購流程如何運作?
非常簡單,只要 1... 2...3...
Clipboard - How to Order sections, Order an ImmunoCAP test
訂購 ImmunoCAP 檢測
依照您平時訂購實驗室血液檢測的一般流程。6
聯繫專員瞭解訂購事宜。  
Blood vial - How to Order sections, Let the laboratory analyze
讓實驗室進行分析
實驗室將在 Phadia 實驗室系統上處理 ImmunoCAP 檢測。 
Chart - How to Order sections, Receive results
收取檢測結果
評估和解讀 ImmunoCAP 檢測結果,將病患管理個人化。
如何解讀食物過敏原成分檢測結果?
讓我們協助您解讀
無論您是初級照護提供者或專科醫師,過敏原成分檢測結果解讀指南會提供明確指引,說明對不同種類食物過敏原成分的致敏化會如何影響病患管理計畫。
特異性 IgE 血液檢測結果應與病患的臨床病史和身體檢查一起解讀。8-10  ImmunoCAP 血液檢測結果將指出病患是否對特定過敏原敏感 (即具有 IgE 抗體)。然而,對特定過敏原的致敏化並不代表患有臨床過敏,因為敏感不一定會導致症狀發生。8,11
ImmunoCAP 血液檢測有哪些效益?
ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測受到各專科信賴,是體外過敏診斷的黃金標準,7 可協助最佳化過敏病患的治療結果。
如需有關 ImmunoCAP 檢測、過敏及/或教育工具和資源的其他資訊,請聯絡我們的過敏專家。
相關資源
協助您診斷和病患管理的工具。
參考資料
  1. Canonica, G.W., et al., A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics.World Allergy Organ J, 2013.6(1): p. 17.
  2. Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide.Pediatr Allergy Immunol, 2016.27 Suppl 23: p 1-250
  3. Eigenmann P A, Atanaskovic-Markovic M et al.Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation.Pediatr Allergy Immunol 2013;24(2):195-209
  4. Bousquet J, Anto J M et al.Allergic rhinitis.Nat Rev Dis Primers 2020;6(1):95.
  5. Scadding G K, Scadding G W. Diagnosing allergic rhinitis.Immunol Allergy Clin North Am 2016;36(2):249-260
  6. Popescu F D, Vieru M. Precision medicine allergy immunoassay methods for assessing immunoglobulin E sensitization to aeroallergen molecules.World J Methodol 2018;8(3):17-36
  7. Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy.Allergy.2013 Jun;68(6):693-4. doi: 10.1111/all.12177.Epub 2013 Apr 27.PMID: 23621640.