Recent searches Clear History
聯絡我們
食物過敏的 ImmunoCAP™ 特異性 IgE 檢測
使用可靠的診斷工具最佳化食物過敏病患的管理。
可以改變人生的食物過敏原檢測結果。 
有興趣將 ImmunoCAP 加入檢測組合中的實驗室人員,請探索 ImmunoCAP 產品目錄
ImmunoCAP 食物過敏原檢測的特別之處為何?
多年的研究且受科學社群信賴
ImmunoCAP 檢測廣見於超過 6,000 篇科學文獻1 和無數的健康指南,是體外過敏診斷的黃金標準2,累積超過 50 年的研究和開發成果。
為何將 ImmunoCAP 檢測用於食物過敏病患?
適合多樣化食物過敏的多種檢測選項
從最常見到最少見的食物過敏原,ImmunoCAP 檢測提供眾多檢測選項。請聯繫產品專員,深入瞭解我們的食物過敏原檢測選項。
ImmunoCAP 檢測也提供先進的過敏原成分檢測選項,其可測量對完整過敏原中特定蛋白質或碳水化合物的過敏致敏化,讓您更深入瞭解交叉反應、嚴重程度和潛在耐受性。
縮小鑑別診斷範圍。
食物過敏可能造成各式各樣的症狀,有時會讓診斷變得很困難。4
35% 自述具有食物過敏的病患中,只有 3.5% 實際有臨床過敏。4
ImmunoCAP 檢測可協助您縮小鑑別診斷範圍,並判斷病患胃腸症狀是否可能是因過敏所致。 
两位女士坐在外面的折叠椅上吃零食
ImmunoCAP 檢測能為食物過敏病患提供什麼幫助?
食物過敏檢測可能有助於管理其他疾病狀態。
eczema
濕疹
80% 患有嚴重異位性皮膚炎的嬰兒有食物過敏的問題,例如牛奶、蛋白和芝麻。5 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測可協助提供深入見解,探明這些症狀是否源自食物過敏、非過敏誘發因素或其他原因。 
lungs
氣喘
氣喘病患如果同時患有食物過敏,其面臨嚴重發作的風險會增加,6 而檢測可幫助您讓病患避開某些誘發因素並建構氣喘管理計畫。
stomach
非過敏性食物相關疾病
ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測可協助診斷過敏疾病。7 這對區別過敏和非過敏病症 (例如腸躁症 (IBS)) 而言特別有幫助。4
ImmunoCAP 檢測訂購流程如何運作?
非常簡單,只要 1... 2...3...
Clipboard - How to Order sections, Order an ImmunoCAP test
訂購 ImmunoCAP 檢測
依照您平時訂購實驗室血液檢測的一般流程。6
聯繫專員瞭解訂購事宜。  
Blood vial - How to Order sections, Let the laboratory analyze
讓實驗室進行分析
實驗室將在 Phadia 實驗室系統上處理 ImmunoCAP 檢測。 
Chart - How to Order sections, Receive results
收取檢測結果
評估和解讀 ImmunoCAP 檢測結果,將病患管理個人化。
如何解讀食物過敏原成分檢測結果?
讓我們協助您解讀
無論您是初級照護提供者或專科醫師,過敏原成分檢測結果解讀指南會提供明確指引,說明對不同種類食物過敏原成分的致敏化會如何影響病患管理計畫。
特異性 IgE 血液檢測結果應與病患的臨床病史和身體檢查一起解讀。8-10  ImmunoCAP 血液檢測結果將指出病患是否對特定過敏原敏感 (即具有 IgE 抗體)。然而,對特定過敏原的致敏化並不代表患有臨床過敏,因為敏感不一定會導致症狀發生。8,11
ImmunoCAP 血液檢測有哪些效益?
ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測受到各專科信賴,是體外過敏診斷的黃金標準,7 可協助最佳化過敏病患的治療結果。
如需有關 ImmunoCAP 檢測、過敏及/或教育工具和資源的其他資訊,請聯絡我們的過敏專家。
相關資源
協助您診斷和病患管理的工具。
參考資料
1.     Data on file
2.     Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy. Allergy. 2013 Jun;68(6):693-4. doi: 10.1111/all.12177. Epub 2013 Apr 27. PMID: 23621640.
3.     Canonica, G.W., et al., A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J, 2013. 6(1)
4.     Onyimba F et al. Food Allergies and Intolerances: A Clinical Approach to the Diagnosis and Management of Adverse Reactions to Food. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2021: 1-11
5.     Martin PE, Eckert JK, Koplin JJ, Lowe AJ, Gurrin LC, Dharmage SC, Vuillermin P, Tang ML, Ponsonby AL, Matheson M, Hill DJ, Allen KJ; HealthNuts Study Investigators. Which infants with eczema are at risk of food allergy? Results from a population-based cohort. Clin Exp Allergy. 2015 Jan;45(1):255-64. doi: 10.1111/cea.12406. PMID: 25210971.
6.     Wang J, Liu AH. Food allergies and asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2011;11(3):249-254.
7.     See Directions for Use: Phadia™ ImmunoCAP™ Specific IgE 0-100; Phadia 250 Laboratory System. Published 2019-10-24.
8.     Eigenmann P A, Atanaskovic-Markovic M et al. Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol 2013;24(2):195-209
9.     Bousquet J, Anto J M et al. Allergic rhinitis. Nat Rev Dis Primers 2020;6(1):95.
10.  Scadding G K, Scadding G W. Diagnosing allergic rhinitis. Immunol Allergy Clin North Am 2016;36(2):249-260
11.  Popescu F D, Vieru M. Precision medicine allergy immunoassay methods for assessing immunoglobulin E sensitization to aeroallergen molecules. World J Methodol 2018;8(3):17-36